Merck
QTUMMPKEX
Kit: Quantum® EX Kartusche & Millipak®
Millipak® 40 Express Filter provides particulate- and bacteria-free water. For Milli-Q® Academic/Biocel/Gradient/Synthesis, Elix® Advantage, Milli-Q® Advantage A10/Direct/Integral/Reference systems.
Synonym(e):
Kit: Quantum® EX Kartusche & Millipak® 40 Express Endfilter
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
NACRES:
JA.13
UNSPSC Code:
41104212
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Kit: Quantum® EX Kartusche & Millipak®, Millipak® 40 Express Filter provides particulate- and bacteria-free water. For Milli-Q® Academic/Biocel/Gradient/Synthesis, Elix® Advantage, Milli-Q® Advantage A10/Direct/Integral/Reference systems.
Quality Level
material
PVDF filter
polypropylene and polyethylene cartridge
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Millipak®
Quantum®
compatibility
for use with Elix® Advantage
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Direct
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
for use with Milli-Q® Synthesis
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
QTUMMPEIXQTUMMPEEXQTUMMPKIX
manufacturer/tradename
Millipak®, Quantum®
manufacturer/tradename
Millipak®, Quantum®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Millipak®, Quantum®
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
packaging
pkg of 1 kit
material
PVDF filter
material
polyethersulfone filter, polypropylene and polyethylene cartridge
material
-
material
PVDF filter, polypropylene and polyethylene cartridge
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
300
Application
Das Kit enthält Organex- und Ionex-Harze zum Entfernen von Spurenmengen organischer Stoffe und Ionen.
Features and Benefits
  • Die Quantum® EX Hochreinigungskartusche wurde entwickelt, um Spurenmengen von organischen Stoffen und Ionen aus Reinstwasser zu entfernen
  • Der Millipak® 40 Filter enthält Durapore® PVDF-Membranen, die hohe Durchflussraten und einen hohen Durchsatz, einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Substanzen und eine breite chemische Kompatibilität bieten.
  • Die Membran wird von einer festen Kunststoffscheibe mit Kanälen gehalten, um einen hohen Wasserdurchfluss und Widerstandsfähigkeit gegenüber Druckveränderungen ohne Risiko eines Membranbruchs zu gewährleisten.
  • Millipak® Membranfilter nutzen ein einzigartiges, ordentlich gestapeltes Scheibendesign für ein minimales Füllvolumen und eine minimale Partikelabgabe.
  • Der Millipak® 40 Filter wird mit dem Auslass des Wasserabgabepunkts, z. B. die POD von Milli-Q® Wasseraufbereitungssystemen, verbunden.
General description
Dieses Kit besteht aus einer Quantum® EX Kartusche und einem Millipak® 40 Endfilter.
Die Quantum® EX Hochreinigungskartusche enthält eine Kombination aus Aufbereitungsmedien, die sorgfältig ausgewählt wurden, um Spurenverunreinigungen, die bestimmte Anwendungen beeinträchtigen, zu entfernen.
Die Kartusche besteht aus Polypropylen und Polyethylen, die sich für die Produktion von Reinstwasser eignen und für einen niedrigen Gehalt von organischen Stoffen und ionischen extrahierbaren Substanzen qualifiziert sind.
Der Millipak® 40 Filter erzeugt partikel- und bakterienfreies Wasser, um die strengen Anforderungen naturwissenschaftlicher Anwendungen zu erfüllen.
Other Notes
Anwendungshinweise
  • Rückhaltung von Organismen: Mikroorganismen
  • Wirkungsweise: Filtration
  • Anwendung: Allgemeine Laboranalyse
  • Verwendungszweck: Wasseraufbereitung
  • Gebrauchsanweisung: Dieses Produkt stellt Wasser bereit, das durch 0,22-μm-Membranen in Sterilisationsqualität filtriert wurde und ist ein Gerät, das die Anforderungen des US-Bundesgesetzes für Insektizide, Fungizide und Rodentizide (FIRFA) erfüllt. Bitte beziehen Sie sich im Benutzerhandbuch für die Systemausstattung (mit dem System geliefert) auf den Abschnitt „Verwendung des Systems“.
  • Lagerung: An einem trockenen Ort aufbewahren
  • Entsorgung: Entsorgung gemäß den geltenden lokalen, regionalen und nationalen Vorschriften
Legal Information
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-10 von 11 Fragen  
  1. How should I properly dispose of this product?
    1 Antwort
    1. Quantum® EX Cartridge and Millipak® 40 Final Filter are not classified in Europe as a hazardous substance in regards to the substance definition in Article 3 of the Regulation (EC) 1907/2006 of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH) and in regards to the hazardous substance and mixtures classification criteria from the Annex I of the Regulation (EC) 1272/2008 of 16 December 2008 on classification, labeling and packaging of substance and mixtures.
      Therefore, this Purification Cartridge do not require in Europe any Safety Data Sheet (SDS) to be in accordance with the Regulation (EC) 1907/2006 and the Regulation (EC) 1272/2008.
      Quantum® EX Cartridge and Millipak® 40 Final Filter do not require a Safety Data Sheet (SDS) under the Occupational Health and Safety Administration Standard entitled “Hazard Communication” 29 CFR 1910.1200 for the United States of America.
      Quantum® EX Cartridge and Millipak® 40 Final Filter do not meet the criteria of a W.H.M.I.S. classification of a controlled product. As a result, a W.H.M.I.S. Material Safety Data Sheet is not required in Canada for this product.
      Disposable of wastes should be in accordance with applicable regional, national, and local laws and regulations.
      Hilfreich?
  2. What are the storage conditions for this product?
    1 Antwort
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Hilfreich?
  3. How are consumables changed?
    1 Antwort
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Hilfreich?
  4. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 Antwort
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Hilfreich?
  5. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 Antwort
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Hilfreich?
  6. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 Antwort
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Hilfreich?
  7. What is the consumables delivery time?
    1 Antwort
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Hilfreich?
  8. Can consumables be opened and refilled?
    1 Antwort
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Hilfreich?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 Antwort
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Hilfreich?
  10. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 Antwort
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Hilfreich?
1-10 von 11 Fragen  