Merck
STC21THN
Lynx® ST
1/2" Lynx® ST Connector, 1.5" TC inlet and 1/2" hose barb outlet
Synonym(e):
Steam-To aseptic connector, connect hard piped equipment with single use tubing
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 EA
115,00 €
10 EA
1.040,00 €
115,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41121815
eCl@ss:
32010310
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Materialien
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595)
platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
Qualitätsniveau
Sterilität
non-sterile
Produktlinie
Lynx®
Parameter
temperature (SIP : 4X at 145°C /293°F for 30 min. Closed)
0.7 bar max. pressure (10 psi) (during actuation)
23 L/min flow rate at 0.6 bar (9 psi)
38 L/min flow rate at 1.8 bar (26 psi)
4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
6.8 bar max. pressure (100 psi) (operating pressure)
8 L/min flow rate at 0.1 bar (1.5 psi)
L × B
9.5 cm (3.75 in.) × 9.2 cm (3.6 cm)
Fitting
1.5 in. Tri-Clover inlet
1/2 in. outlet hose barb
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
STC31THN01STC11FHASTC41TTN01
fitting
1.5 in. Tri-Clover inlet, 1/2 in. outlet hose barb
fitting
1.5 in. Tri-Clover inlet, 1 in. outlet hose barb
fitting
3/4 in. Tri-Clover inlet, 1/4 in. outlet hose barb
fitting
1.5 in. Tri-Clover inlet, 1.5 in. Tri-Clover outlet
material
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595), platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
material
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595), platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
material
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595), platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
material
molded polyetherimide (21 CFR part 177.1595), platinum cured silicone seal (21 CFR part 177.2600)
product line
Lynx®
product line
Lynx®
product line
Lynx®
product line
Lynx®
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
parameter
temperature (SIP : 4X at 145°C /293°F for 30 min. Closed), 23 L/min flow rate at 0.6 bar (9 psi), 4-80 °C operating temperature (39-176 °F), 8 L/min flow rate at 0.1 bar (1.5 psi)
parameter
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed), 1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation), 120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi), 2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure), 20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi), 200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi), 4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
parameter
temperature (SIP : 4X at 145°C/293°F for 30 min. Closed), 1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation), 2 L/min flow rate at 0.1 bar (1.5 psi), 4 L/min flow rate at 0.4 bar (6 psi), 4-80 °C operating temperature (39-176 °F), 6.89 bar max. pressure (100 psi) (operating pressure), 7 L/min flow rate at 1.3 bar (19 psi)
parameter
temperature (SIP : 4X at 135°C/275°F for 30 min. Closed), 1.4 bar max. pressure (20 psi) (during actuation), 120 L/min flow rate at 0.51 bar (8 psi), 2.4 bar max. pressure (35 psi) (operating pressure), 20 L/min flow rate at 0.02 bar (0.3 psi), 200 L/min flow rate at 1.4 bar (20 psi), 4-80 °C operating temperature (39-176 °F)
L × W
9.5 cm (3.75 in.) × 9.2 cm (3.6 cm)
L × W
15.8 cm (6.21 in.) × 6.0 cm (2.38 in.)
L × W
8.1 cm (3.2 in.) × 6.9 cm (2.7 in.)
L × W
15.5 cm (5.72 in.) × 6.0 in. (2.38 in.)
Anwendung
Ermöglicht die Integration bedämpfbarer Prozessgeräte mit flexiblen, sterilen Einweg-Leitungen.
Angaben zur Herstellung
Sterilization Method
Gammabeständig bis zu 50 kGy; Dampfsterilisation: 2 Zyklen von 30 min bei 135 °C (geschlossen)
Rechtliche Hinweise
LYNX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany