Merck
SYPK0SIA1
SynergyPak® 1 Aufreinigungskartusche
For Synergy® systems connected to Elix®/RO/distilled water feed.
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 EA
575,00 €
575,00 €
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Leistungsmerkmale
can produce ultrapure water from pure water
Verpackung
pkg of 1 unit
Hersteller/Markenname
SynergyPak®
Widerstandsfähigkeit
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
Porengröße
0.22 μm pore size
Kompatibilität
for use with Synergy® UV
for use with Synergy®
Versandbedingung
ambient
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
SIPK0SIX2SIPK0SIX3SPR0LSIA1
compatibility
for use with Synergy® UV
compatibility
for use with Simplicity® UV
compatibility
for use with Simplicity® UV
compatibility
for use with Direct-Q® UV
manufacturer/tradename
SynergyPak®
manufacturer/tradename
SimpliPak®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
SmartPak®
feature
can produce ultrapure water from pure water
feature
can remove trace contaminants
feature
(For Simplicity® systems with DI containg high silt water feed)
feature
Produces ultrapure water directly from tap water
pore size
0.22 μm pore size
pore size
-
pore size
-
pore size
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
Allgemeine Beschreibung
Der SynergyPak® Aufbereitungspack wurde zur Erzeugung von Reinstwasser aus eingespeistem Elix®, RO- oder destilliertem Wasser entwickelt. Die Kartusche verbessert die Wasserqualität, indem ionische und organische Verunreinigungen bis unter den Spurenbereich gesenkt werden, um Ihren Anwendungsanforderungen gerecht zu werden.
Sie enthält verschiedene Aufreinigungsmedien wie beispielsweise hochreines Jetpore® Mischbett-Ionenaustauscherharz, das speziell zur Entfernung von Spurenverunreinigungen aus Reinstwasser ausgewählt wurde.
Die SynergyPak® Kartusche sollte bei der Systemwartung regelmäßig ausgetauscht werden. Die SynergyPak® Kartusche ist mit allen Synergy® Wasseraufbereitungssystemen kompatibel.
Anwendung
Die SynergyPak® Kartusche entfernt ionische und organische Verunreinigungen bis in den Spurenbereich.
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Natürliche Ionenaustauscherharze
  • Synthetische Aktivkohle
  • Unkomplizierter Austausch
Rechtliche Hinweise
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
JETPORE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGY is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SYNERGYPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Fragen
1-9 von 9 Fragen  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 Antwort
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Hilfreich?
  2. How are consumables changed?
    1 Antwort
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Hilfreich?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 Antwort
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Hilfreich?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 Antwort
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Hilfreich?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 Antwort
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Hilfreich?
  6. Can consumables be opened and refilled?
    1 Antwort
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.
      Hilfreich?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 Antwort
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Hilfreich?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 Antwort
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Hilfreich?
  9. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 Antwort
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Hilfreich?