Merck
ZBYPASSKT
Emergency Backup Function for AFS® Essential systems
Ensures uninterrupted supply of pure water
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41104214
eCl@ss:
33050190
NACRES:
NA.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Kompatibilität
for use with AFS®
Versandbedingung
ambient
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
ZLXLPTCABCP1ALLRESZLXE0030WW
compatibility
for use with AFS®
compatibility
for use with Milli-Q® CLX, for use with Milli-Q® HR, for use with Milli-Q® HX
compatibility
for use with AFS® (1999-2012)
compatibility
-
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
shipped in
-
Allgemeine Beschreibung
Emergency Backup Function for AFS® Essential systems is an easy and quick to install water purification accessory. Used as a backup for AFS® systems, it enables the uninterrupted supply of pure water when the unit is being serviced.
Anwendung
For uninterrupted water supply
Rechtliche Hinweise
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany