Merck
72015
Natrium-tetrakis-[3,5-bis-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxy-2-propyl)-phenyl]-borat Trihydrat
Selectophore
Synonym(e):
HFPB, Tetrakis-[3,5-bis-(1,1,1,3,3,3-hexafluor-2-methoxy-2-propyl)-phenyl]-bornatrium
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
50 MG
253,00 €
253,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Fordern Sie eine Massenbestellung an
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C56H36BF48NaO8 · 3H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1836.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
26111700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NB.61
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Beschreibung
for ion-selective electrodes
Qualitätsniveau
Produktlinie
Selectophore
Form
powder
SMILES String
O.O.O.[Na+].COC(c1cc(cc(c1)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)[B-](c2cc(cc(c2)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(c3cc(cc(c3)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)c4cc(cc(c4)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(OC)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C56H36BF48O8.Na.3H2O/c1-106-33(41(58,59)60,42(61,62)63)21-9-22(34(107-2,43(64,65)66)44(67,68)69)14-29(13-21)57(30-15-23(35(108-3,45(70,71)72)46(73,74)75)10-24(16-30)36(109-4,47(76,77)78)48(79,80)81,31-17-25(37(110-5,49(82,83)84)50(85,86)87)11-26(18-31)38(111-6,51(88,89)90)52(91,92)93)32-19-27(39(112-7,53(94,95)96)54(97,98)99)12-28(20-32)40(113-8,55(100,101)102)56(103,104)105;;;;/h9-20H,1-8H3;;3*1H2/q-1;+1;;;
InChIKey
HQYSIIBSDLWUEX-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Finden Sie mehr Informationen auf unserem Sensor-Applikations-Portal.
Verpackung
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Sonstige Hinweise
Lipophiler Ionenaustauscher für ionenselektive Membran-Elektroden[1]; Lipophiles Salz als Additiv in Membran-Elektroden[2]
Rechtliche Hinweise
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
G.H. Zhang et al.
Analytical Chemistry, 62, 1644-1644 (1990)
T. Rosatzin et al.
Analytica Chimica Acta, 280, 197-197 (1993)
Takashi Katsu et al.
Analytica chimica acta, 620(1-2), 50-54 (2008-06-19)
Although a previous study [S.S.M. Hassan, M.A. Ahmed, M.M. Saoudi, Anal. Chem. 57 (1985) 1126] had shown that a caffeine-sensitive electrode made with picrylsulfonate and 1-octanol as a cation-exchanger and a solvent mediator, respectively, had a wide working pH range
Deepthi Menon et al.
Analytical biochemistry, 433(2), 132-136 (2012-10-18)
This study reports the development of a new assay for the rapid determination of protein glutathionylation in tissues and cell lines using commercially available reagents and standard instrumentation. In this method cells are homogenized in the presence of N-ethylmaleimide to
Philip G Board et al.
Analytical biochemistry, 420(2), 177-181 (2011-10-18)
γ-Glutamylcyclotransferase (GGCT) is a component of the γ-glutamyl cycle and specifically cleaves γ-glutamyl-amino acid dipeptides to release the free amino acid and 5-oxoproline. The action of GGCT in glutathione synthetase-deficient patients results in the accumulation of high levels of 5-oxoproline.