Merck
80098
2′,3′-Dehydrosalannol
analytical standard
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C32H42O8
Molekulargewicht:
554.67
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
SMILES string
COC(=O)C[C@@H]1[C@@]2(C)C(C[C@@H](O)[C@@]3(C)CO[C@@H]([C@H]4O[C@@H]5CC(C(C)=C5[C@@]14C)c6ccoc6)[C@H]23)OC(=O)\C=C(\C)C
grade
analytical standard
assay
≥90.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
food and beverages
format
neat
Quality Level
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)