Merck
EDS
Ethylendiamintetraessigsäure
BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
Ethylenediaminetetraacetic acid
Synonym(e):
EDTA, Edathamil, Ethylendinitrilo-tetraessigsäure, Ethylendinitrilotetraessigsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
100 G
43,80 €
500 G
125,00 €
1 KG
241,00 €
43,80 €
Voraussichtliches Versanddatum22. Dezember 2025Details
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(HO2CCH2)2NCH2CH2N(CH2CO2H)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
292.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39030907
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
200-449-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1716295
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Ethylendiamintetraessigsäure, BioUltra, anhydrous, ≥99% (titration)
InChI
1S/C10H16N2O8/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20)
InChI key
KCXVZYZYPLLWCC-UHFFFAOYSA-N
SMILES string
OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
grade
anhydrous
product line
BioUltra
assay
≥99% (titration)
form
powder
reaction suitability
reagent type: chelator
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
mp
250 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
EDE98844005-OP
grade
anhydrous
grade
purified grade
grade
ACS reagent
grade
-
assay
≥99% (titration)
assay
≥98.5%
assay
99.4-100.6%
assay
≥99.5%
product line
BioUltra
product line
-
product line
-
product line
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
pH
2.5 (23 °C, 10 g/L)
form
powder
form
powder
form
powder
form
crystalline powder (Fine)
Application
EDTA hat folgende Anwendungen:
  • als Medienzusatz in Embryokulturen unter Verwendung von SOFC1-Medium (synthetische Eileiterflüssigkeit Kultur 1)[1]
  • für die Inkubation von EpCAM+-Zellen mittels Fluoresceinisothiocyanat (FITC) konjugierten Antikörpern für Zellsortierungsanalysen[2]
  • zur Vorbehandlung von Einzelzellsuspensionen von dendritischen Zellen aus der Milz für die Zellsortierung mit magnetischen Beads[3]
General description
Ethylendiamintetraessigsäure (EDTA) ist ein substituiertes Diamin und eine vielseitige Verbindung für Haushalts- und Industrieanwendungen. EDTA cheliert divalente Metallkationen wie Calcium, Magnesium, Zink, Kupfer und Mangan durch die Bildung von Metall-EDTA-Komplexen. Sie findet Anwendung in Reinigungsprodukten und Detergensformulierungen. In der Papier- und Zellstoffindustrie wird EDTA eingesetzt, um die schädliche Wirkung von Metallionen auf Bleiche zu minimieren. Durch Entfernen der divalenten Calcium- und Magnesiumkationen aus der äußeren Membran fungiert EDTA als antibakterieller Wirkstoff und sorgt für die Freisetzung von Lipopolysaccharid aus der Membran, sodass Bakterien anfällig für bakterizide Mittel werden. Freie EDTA wirkt sich schädlich auf die Fortpflanzung und Entwicklung von Säugetieren aus.[4] EDTA kann Ionen aus Ablagerungen chelieren, die zu Atherosklerose, Krebs- und Herzerkrankungen beitragen können. Durch Reduzierung der radikalen Reaktionen und Oxidationsvorgänge kann sie zur Überwindung von Zellmembranverletzungen beitragen. Sie bindet an Calcium und reduziert bei Krebspatienten das Risiko einer Hyperkalzämie. Die transmembrane Ammonium-EDTA-Gradientenmethode fördert die Wirkstoffabgabe, indem Wirkstoffretention und Wirksamkeit der Therapeutika erhöht und Zytotoxizitätswerte gesenkt werden.[5]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
The application of EDTA in drug delivery systems: doxorubicin liposomes loaded via NH4EDTA gradient
Song Y, et al.
International journal of nanomedicine, 9, 3611-3621 (2014)
Effect of the absence or presence of various protein supplements on further development of bovine oocytes during in vitro maturation
Ali A and Sirard M
Biology of Reproduction, 66(4), 901-905 (2002)
Repetitive injections of dendritic cells matured with tumor necrosis factor alpha induce antigen-specific protection of mice from autoimmunity
Menges M, et al.
The Journal of Experimental Medicine, 195(1), 15-22 (2002)
The phenotypes of pluripotent human hepatic progenitors
Schmelzer E, et al.
Stem Cells, 24(8), 1852-1858 (2006)
Caio A C G Brunharo et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 67(31), 8431-8440 (2019-05-09)
Glufosinate-resistant Lolium perenne L. spp. multiflorum biotypes from Oregon exhibited resistance levels up to 2.8-fold the field rate. One resistant biotype (MG) had an amino acid substitution in glutamine synthetase 2 (GS2), whereas the other (OR) exhibited the wild-type genotype.
Fragen
1-2 von 2 Fragen  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 Antwort
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Hilfreich?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 Antwort
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Hilfreich?
Bewertungen
Aktive Filter
  1. 1 Bewertung ohne Rezension