Merck
I5006
IgG aus Kaninchenserum
reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
Synonym(e):
Kaninchen-IgG
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
10 MG
147,00 €
50 MG
485,00 €
100 MG
867,00 €
500 MG
3.010,00 €
147,00 €
Ab HEUTE lieferbarDetails
Großbestellung anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
IgG aus Kaninchenserum, reagent grade, ≥95% (SDS-PAGE), essentially salt-free, lyophilized powder
conjugate
unconjugated
grade
reagent grade
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
essentially salt-free, lyophilized powder
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
I4131I5131I3784
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
essentially salt-free, lyophilized powder
form
buffered aqueous solution
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (microfluidic capillary gel electrophoresis)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Application
Aufgereinigtes Kaninchen-IgG kann als Referenz-Antigen, Standard, Blockierungsmittel oder Beschichtungsprotein in vielen verschiedenen Immunassays, einschließlich ELISA, Dot-Immunbindung, Western-Immunblotting, Immundiffusion und Immunelektrophorese, verwendet werden. Weitere Anwendungen sind Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Immunogenen und Festphasen-Immunadsorptionsmitteln. Kaninchen-IgG wurde zur Verringerung unspezifischer Bindungen bei der Immunpräzipitation von Proteinextrakten[1][2] und als Kontrollantikörper für Radioimmunassays[3], Immunzytochemie[1] und Immunhistochemie verwendet.[4] Kaninchen-IgG wurde außerdem als Standard zum Nachweis der Leistungsfähigkeit des Land-Contrast (LC) BioCD (Proteinarray)[5] und in Neutralisationstests eingesetzt.[6]
Disclaimer
Sofern in unserem Katalog oder anderen Begleitdokumenten unserer Produkte nicht anders angegeben, sind unsere Produkte nur für Forschungszwecke vorgesehen und nicht für andere Zwecke zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf unautorisierte kommerzielle Verwendung, zur In-vitro-Diagnostik, für Ex-vivo- oder In-vivo-Therapiezwecke oder jegliche Art der Einnahme oder Anwendung bei Menschen oder Tieren.
General description
Der IgG-Antikörper-Subtyp ist das am reichlichsten vorhandene Serumimmunglobulin des Immunsystems. Er wird von B-Zellen sezerniert, ist in Blut und extazellulären Flüssigkeiten zu finden und bietet Schutz vor Infektionen durch Bakterien, Pilze und Viren. Maternales IgG wird durch die Plazenta zum Föten übertragen und ist für die Immunabwehr von Neonaten gegen Infektionen lebensnotwendig.[7]
Kaninchen-IgG wird aus normalem Kaninchenserum mittels Fraktionierung und Ionenaustausch-Chromatographie aufgereinigt.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Ping Li et al.
PLoS genetics, 13(6), e1006830-e1006830 (2017-06-14)
Centrosomes organize microtubules and are essential for spindle formation and chromosome segregation during cell division. Duplicated centrosomes are physically linked, but how this linkage is dissolved remains unclear. Yeast centrosomes are tethered by a nuclear-envelope-attached structure called the half-bridge, whose
Gisèle Dewhurst-Maridor et al.
Molecular biology of the cell, 28(20), 2637-2649 (2017-08-05)
Changes in cellular sterol species and concentrations can have profound effects on the transcriptional profile. In yeast, mutants defective in sterol biosynthesis show a wide range of changes in transcription, including a coinduction of anaerobic genes and ergosterol biosynthesis genes
Land-contrast self-referencing interferometric protein microarray
Wang W et al
Applied Physics Letters, 93, 223904-223904 (2008)
Olivier Lepage et al.
The Journal of experimental biology, 206(Pt 20), 3589-3599 (2003-09-11)
Isolated juvenile rainbow trout were fed a feed supplemented with L-tryptophan (TRP) for 3, 7 or 28 days, after which they were either sampled directly (undisturbed) or subjected to a standardised stressor prior to sampling. Controls (stressed and undisturbed) received
Qiuping Zhang et al.
Journal of cell science, 118(Pt 4), 673-687 (2005-01-27)
Nesprin-2 is a multi-isomeric, modular protein composed of variable numbers of spectrin-repeats linked to a C-terminal transmembrane domain and/or to N-terminal paired calponin homology (CH) domains. The smaller isoforms of nesprin-2 co-localize with and bind lamin A and emerin at
Verwandter Inhalt
Fragen
1-3 von 3 Fragen  
  1. What is the molecular weight of product I5006, IgG from rabbit serum?
    1 Antwort
    1. The molecular weight of product I5006, IgG from rabbit serum, is approximately 150kD.
      Hilfreich?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 Antwort
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Hilfreich?
  3. How does the storage temperature relate to shipping conditions?
    1 Antwort
    1. The storage conditions that a Sigma-Aldrich catalog and label recommend for products are deliberately conservative. For many products, long-term storage at low temperatures will increase the time during which they are expected to remain in specification and therefore are labeled accordingly. Where short-term storage, shipping time frame, or exposure to conditions other than those recommended for long-term storage will not affect product quality, Sigma-Aldrich will ship at ambient temperature. The products sensitive to short-term exposure to conditions other than their recommended long-term storage are shipped on wet or dry ice. Ambient temperature shipping helps to control shipping costs for our customers. At any time, our customers can request wet- or dry-ice shipment, but the special handling is at customer expense if our product history indicates that the product is stable for regular shipment.
      Hilfreich?