Merck
SML4002
SGC-CAF382-1
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CAF 382, CAF 382 (B1), CAF-382, CAF-382 (B1), CAF382, CAF382 (B1), N-(5-(((5-Isopropyloxazol-2-yl)methyl)thio)thiazol-2-yl)piperidine-4-carboxamide 2,2,2-trifluoroacetate
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
powder
Lagerbedingungen
desiccated
Farbe
white to beige
Löslichkeit
DMSO: 2 mg/mL, clear
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(NC1=NC=C(S1)SCC2=NC=C(O2)C(C)C)C3CCNCC3.[xTFA]
Biochem./physiol. Wirkung
Potent cyclin-dependent kinase-like 5 inhibitor with additional potency against CDK9/16/17/18 and good kinome-wide selectivity.
SGC-CAF382-1 is a potent cyclin-dependent kinase-like 5 inhibitor (CDKL5 IC50 = 6.7 nM by binding assay & 10 nM by cellular NanoBRET) with additional potency against CDK9/16/17/18 (IC50 = 20/62/89/100 nM by cell-free enzymatic assay, 280/390/240/260 nM by cellular NanoBRET) and good kinome-wide selectivity. SGC-CAF382-1 downregulates EB2 Ser222 phosphorylation in DIV14-16 rat primary neurons (IC50 <5 nM) and in hippocampal slices from P20–30 rats ex vivo (IC50 <45 nM).
Haftungsausschluss
Hygroscopic
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Anna Castano et al.
eLife, 12 (2023-07-25)
Pathological loss-of-function mutations in cyclin-dependent kinase-like 5 (CDKL5) cause CDKL5 deficiency disorder (CDD), a rare and severe neurodevelopmental disorder associated with severe and medically refractory early-life epilepsy, motor, cognitive, visual, and autonomic disturbances in the absence of any structural brain