ZRB3108
Anti-HSD3B1 Antibody, clone 2M19 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonym(e):
3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type 1, 3 beta-hydroxysteroid dehydrogenase/Delta 5-->4-isomerase type I, 3-beta-HSD I, 3-beta-hydroxy-5-ene steroid dehydrogenase, 3-beta-hydroxy-Delta(5)-steroid dehydrogenase (EC:1.1.1.145), 3-beta-hydroxysteroid 3-dehydrogenase (EC:1.1.1.270), Delta-5-3-ketosteroid isomerase
Größe auswählen
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
Biologische Quelle
rabbit
Qualitätsniveau
Rekombinant
expressed in HEK 293 cells
Konjugat
unconjugated
Antikörperform
purified antibody
Antikörper-Produkttyp
primary antibodies
Klon
2M19, recombinant monoclonal
Beschreibung
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Produktlinie
ZooMAb® learn more
Form
lyophilized
Mol-Gew.
calculated mol wt 42.25 kDa
observed mol wt ~40 kDa
Aufgereinigt durch
using Protein A
Speziesreaktivität
human
Verpackung
antibody small pack of 25
Grünere Alternativprodukt-Eigenschaften
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Erweiterte Validierung
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Methode(n)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotyp
IgG
Epitopsequenz
Internal
Protein-ID-Hinterlegungsnummer
UniProt-Hinterlegungsnummer
Grünere Alternativprodukt-Kategorie
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... HSD3B1(3283)
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Immunogen
Anwendung
Evaluated by Western Blotting in Caco-2 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected HSD3B1 in Caco-2 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected HSD3B1 in human placenta tissue lysate.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected HSD3B1 in human placenta tissue sections.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound with HSD3B1 peptide with at least one thousand-fold (1,000X) higher affinity than with non-specific control peptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Biochem./physiol. Wirkung
Physikalische Form
Angaben zur Herstellung
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Haftungsausschluss
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?