AnmeldenPreise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H11NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
129.16
Beilstein:
81095
MDL-Nummer:
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
282 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
clinical
food and beverages
Format
neat
SMILES String
OC(=O)C1CCCCN1
InChI
1S/C6H11NO2/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5/h5,7H,1-4H2,(H,8,9)
InChIKey
HXEACLLIILLPRG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Pipecolic acid (piperidine-2-carboxylic acid) is a non-proteinogenic cyclic amino acid formed during lysine catabolism and further processed in peroxisomes. Elevated levels are a useful biomarker for peroxisomal biogenesis disorders and can also appear in pyridoxine-dependent epilepsy and certain liver-related conditions. Testing pipecolic acid in serum or urine—typically by LC–MS/MS—supports differential diagnosis and monitoring.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?