Merck
EURM021
Pollachius pollachius (Pollack) - Fish Powder
new
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
41116107
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
certified reference material
Agentur
ERM®
Hersteller/Markenname
JRC
Anwendung(en)
food and beverages
Format
matrix material
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
For more information please see: EURM021
Rechtliche Hinweise
ERM is a registered trademark of European Commission