Merck
PHL10030
3-Butylidenephthalide
new
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Butylidenephtalide, Ligusticum lactone, NSC 325307
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H12O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.22
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.577 (lit.)
bp
139-142 °C/5 mmHg (lit.)
Dichte
1.103 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
food and beverages
pharmaceutical
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC\C=C1/OC(=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H12O2/c1-2-3-8-11-9-6-4-5-7-10(9)12(13)14-11/h4-8H,2-3H2,1H3/b11-8-
InChIKey
WMBOCUXXNSOQHM-FLIBITNWSA-N
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Verpackung
This reference substance will be packed in micro-volume insert vials.
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)