Merck
Y0002422
Cannabidiol
new
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Cannabidiol
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C21H30O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
314.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Qualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18?/m0/s1
InChIKey
QHMBSVQNZZTUGM-ZENAZSQFSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Verpackung
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
EP issued certificate and SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)