Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C36H41N3O6 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
648.19
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQualität
pharmaceutical primary standard
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O=C(OC)C1=C(C)NC(C)=C(C(OC(C)(C)CN(C)CCC(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)=O)C1C4=CC([N+]([O-])=O)=CC=C4.Cl
InChI
1S/C36H41N3O6.ClH/c1-24-31(34(40)44-6)33(28-18-13-19-29(22-28)39(42)43)32(25(2)37-24)35(41)45-36(3,4)23-38(5)21-20-30(26-14-9-7-10-15-26)27-16-11-8-12-17-27;/h7-19,22,30,33,37H,20-21,23H2,1-6H3;1H
InChIKey
WMFYOYKPJLRMJI-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Lercanidipine hydrochloride is a L-type (Cav1.2b) vascular channel antagonist; L-type (Cav1.2a) cardiac channel agonist voltage-dependent and highly lipophylic compound, which exhibits a slower onset and longer duration of action than other calcium channel antagonists; an antihypertensive agent in patients with mild-to-moderate hypertension; more vasoselective than lacidipine and amlodipine.
Lercanidipine hydrochloride is a L-type (Cav1.2b) vascular channel antagonist; L-type (Cav1.2a) cardiac channel agonist.
Verpackung
Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit EDQM reference substance catalogue.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?