Merck
HomeProdukteKlinik und DiagnostikGewebediagnostikFärbemittel für die Bakteriologie
Färbemittel für die Bakteriologie
Mikroskopische Aufnahme der bakteriologischen Färbung einer Abstrichkultur mit Lactophenolblau
Die Bakteriologie ist fast so alt wie das Mikroskop. Dank moderner Färbungen und Methoden lassen sich Dinge, die früher kaum feststellbar erschienen, heute schnell und gezielt nachweisen, identifizieren und klassifizieren. 
Unser umfassendes Angebot an innovativen bakteriologischen Produkten umfasst brillante, gebrauchsfertige Färbelösungen und -kits, benutzerfreundliche phenolfreie Alternativen sowie ein komplettes Portfolio an Hilfsreagenzien und Instrumenten.
Wir bieten Lösungen, Färbemittel und Kits an, die gebrauchsfertig, IVD-registriert und CE-zertifiziert sind und umfassenden Qualitätskontrollen unterzogen werden, sodass sie sowohl für den Einsatz in der klinischen Diagnostik als auch in der industriellen Qualitätskontrolle geeignet sind. Eine gesicherte hohe Qualität, lange Haltbarkeit und hohe Chargenkonstanz liefern Ihnen eindeutige und reproduzierbare Ergebnisse, mit denen Ihre bakteriologischen Tests selbst in schwierigen diagnostischen Fällen erleichtert werden.
Produkte
Nach Relevanz sortieren
Angezeigt werden 1-20 von 44
Ansicht ändern
Angezeigt werden 1-20 von 44
Vergleichen
Produktnummer
Produktname
Produktbeschreibung
Preisangaben
Sie haben 1-20 von 44 Suchergebnissen angezeigt.
Seite 1 von 3
Seite 1 von 3
Gram-Färbung
Die Gram-Färbung ist ein sehr häufig eingesetztes und wichtiges Färbeverfahren, mit dem zwei große Bakteriengruppen anhand ihrer unterschiedlichen Zellwandbestandteile unterschieden werden. Die Differenzierung wird dadurch erreicht, dass grampositive Bakterien eine violett-blaue Färbung behalten, während gramnegative Bakterien durch ein organisches Lösungsmittel entfärbt werden und sich bei einer Gegenfärbung orange-pink färben. Wir liefern verschiedene Lösungen, um dieses mehrstufige Verfahren in jedem klinischen Labor oder in der Industrie sicher, schnell und einfach durchzuführen. Informationen zu Kristallviolett- und Anilinfarbstoffen, Gram's Jod- und Entfärbungslösungen und Safranin-Orange-Gegenfärbung in sicheren PE-Flaschen, die in einer Vielzahl von Packungen und Größen erhältlich sind. Zu Ihrer Sicherheit bieten wir auch ein Kit ohne Phenol an. Unsere Gram-Färbelösungen und -sets sind leicht handhabbar und liefern zuverlässige Färbeergebnisse.
Säurefeste Bakterien
Damit säurefeste Bakterien zuverlässig nachgewiesen werden, bieten wir eine große Auswahl an Lösungen und Kits an, die für die manuelle oder automatisierte Färbung geeignet sind. Führen Sie den Fluoreszenznachweis unter dem Mikroskop mit unseren säurefesten Färbelösungen und dem AFB-Fluor-Färbekit (phenolfreie Option erhältlich) durch oder probieren Sie unsere Ziehl-Neelson-Lösungen für die Heißfärbung von Abstrichen oder Paraffinschnitten aus. Eine modifizierte Ziehl-Neelsen-Kaltfärbung ist ebenfalls mit unseren gebrauchsfertigen AFB-Farbkits möglich.
Hilfsmittel für die Bakteriologie
Hier finden Sie alles, was in Ihrem Arbeitsablauf für die Vorbereitung, Fixierung, Färbung und Eindeckung Ihrer bakteriologischen Proben erforderlich ist. Wir bieten eine breite Palette von Produkten für die Bakteriologie an. Von zuverlässigen Fixiermitteln über wässrige und nichtwässrige Eindeckmittel, Immersionsöle mit hervorragenden Brechungseigenschaften bis hin zu vielen anderen hochwertigen Reagenzien, Lösungsmitteln, Lösungen, Hilfsstoffen und Instrumenten. Wir decken Ihre Anforderungen für jeden Arbeitsschritt ab.
TISSUE-TROL™-Kontrollobjektträger
Die Kontrollobjektträger® Tissue-Trol™ von Sigma-Aldrich bestehen aus in Paraffin eingebetteten Gewebeschnitten mit bekannten Merkmalen einschließlich spezifischer mikrobieller Pathogene. Kontrollobjektträger für die Histologie sind für die Unterstützung formaler Qualitätssicherungsprogramme zur Überwachung der Färbeleistung in Pathologielaboren unerlässlich. 