4X SDS-Probenpuffer für das Western-Blotting
Dieses Rezept für einen SDS-Probenladepuffer eignet sich ideal für die Vorbereitung und das Auftragen von Proteinproben auf Gele zur Analyse mittels Polyacrylamid-Gelelektrophorese. Mit diesem Rezeptrechner können Sie einen 4X-SDS-Probenladepuffer in jeder gewünschten Menge präzise herstellen. Geben Sie das gewünschte Volumen ein, klicken Sie auf die Schaltfläche „BERECHNEN“, und die Tabelle wird mit den benötigten Mengen der einzelnen Komponenten ausgefüllt.
Konzentrationen der 4X-Lösung:
- Tris-HCl: 0,2 M
- DTT: 0,4 M
- SDS: 277 mM, 8,0 % (w/v)
- Bromphenolblau: 6 mM
- Glycerin: 4,3 M
| 7.5 mL Recipe | Desired Volume: mL |
|
| 1.5 mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 (20-160) |
mL 1 M Tris-HCl pH 6.5 |
|
| 3 mL of 1 M DTT (dithiothreitol) (43816) |
mL of 1 M DTT (dithiothreitol) |
|
| 0.6 g of SDS (sodium dodecyl sulfate) (L3771) | g of SDS (sodium dodecyl sulfate) |
|
| 30 mg of bromophenol blue (B0126) | mg of bromophenol blue | |
| 2.4 mL of glycerol (G5516) | mL of glycerol | |
| Adjust final volume to 7.5 mL with Milli-Q® Water | Adjust final volume to mL with Milli-Q® Water |
|
| Make 500 µL aliquots and store at -20 °C. Note: Should the solution appear orange/yellow, it may be necessary to raise the pH by adding a suitable base, such as 5 M NaOH, dropwise. |
WEITERE REZEPTURRECHNER FÜR WESTERN-BLOTTING-Puffer und -Lösungen
Stammlösungen
- Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS) 10X Stammlösung
- 10-fache phosphatgepufferte Kochsalzlösung (PBS)
- Stammkomponenten für Western-Blot-Stripping-Lösungen
Wasch- und Blockierpuffer
- 1X Tris-gepufferte Kochsalzlösung (TBS) – Arbeitslösung
- 1X Tris-gepufferte Kochsalzlösung, 0,1 % Tween® 20-Tensid (TBST)
- 1X PBS (phosphatgepufferte Kochsalzlösung) – Rechner zur Berechnung der Konzentration
- 1X phosphatgepufferte Kochsalzlösung, 0,1 % Tween® 20-Tensid (PBST)
- Blockierpuffer aus fettfreier Trockenmilch (NFDM)
- Rezept für Rinderserumalbumin (BSA)-Blocking-Puffer
Stripping-Lösungen