Merck
FF-125ML-BK
Blood typing Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Rare Specificities
Anti-Fyb from the clone SpA264LBg1, Human IgM Antibody, Intermediate for further manufacturing use
Synonyme(s) :
Anti-Fyb (clone SpA264LBg1), FFMU
Se connecter pour consulter vos tarifs contractuels et ceux de votre entreprise/organisme
A propos de cet article
Code UNSPSC :
41116102
Nomenclature NACRES :
NA.41
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
unpurified
Clone
SpA264LBg1, monoclonal
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 125 mL
Concentration
2-10 mg/mL protein (Total Protein Range)
Technique(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotype
IgM
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Standardized, concentrated cell culture supernatant which has been diafiltered with phosphate buffered saline. For the formulation of Anti-s blood typing reagents or devices. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide Shelf Life: 24 months from date of filtration. Licensed by the US FDA under a shared manufacturing arrangement
Application
Antibody intermediate for further manufacturing use
Production of an in vitro blood typing product or device
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable