Merck
血浆分馏
图片描述了一个实验室环境,一个戴着手套的人正在小心翼翼地处理装满淡黄色液体的试管。这个场景代表了进行科学实验时的一丝不苟和精确。该图像通常与血浆分馏、PRP(富血小板血浆)治疗以及健康和长寿方面的科学研究等主题相关联。
血浆分馏器在治疗罕见的危及生命的疾病中发挥着至关重要的作用。稳定、可靠的性能是血浆分馏的关键,为了更好地为全球患者服务,必须应对各种挑战:提高产量、保持工艺经济性以及管理不断增加的监管要求。选择对这些挑战有深刻理解的正确合作伙伴至关重要,它为分馏商提供了一个通向新解决方案和资源的门户,可增强其全系列血浆产品的性能。
特色类别
三个白色的 mobius MIX 一次性搅拌器,大小不一。
一次性搅拌机
探索 Mobius® 一次性使用混合解决方案,用于制药成分混合和工艺溶液制备。
选购产品
Integritest® 5 自动测试仪器,用于测试过滤器或加工设备的完整性
完整性测试仪
高效的过滤器完整性测试:Integritest® 5 可提供在线或离线气泡点、扩散和疏水测试,从而提高质量控制水平。
选购产品
这是一幅以风格化方式描绘病毒的插图。病毒显示为一个大的蓝色圆形,内部为浅蓝色,周围有尖状突起。在明亮的黄色背景中,代表病毒颗粒或蛋白质的彩色粉色和紫色形状从病毒中喷出。
病毒失活
利用我们的病毒灭活解决方案,包括可持续清洁剂、低 pH 值处理和病毒清除测试服务,提高生物制药的安全性和合规性。
选购产品
画面似乎是一个医疗或实验室环境,各种设备相互连接,可用于研究或治疗。
最终无菌过滤和灌装
使用一次性预灭菌系统加强最终过滤和无菌灌装流程,优化操作。
选购产品
免疫球蛋白
多克隆免疫球蛋白 G (IgG) 是所有血浆制造商的主要高价值产品。如今,免疫球蛋白的用量浓度越来越高,这就要求制剂能被患者很好地耐受。耐受性的关键参数包括
  • 高纯度
  • 免疫球蛋白 A 和 M(igA、IgM)含量低
  • 前胰激肽原激活剂(PKA)含量低
  • 异凝集素含量低
IgG的临床疗效取决于生产工艺和质量。其主要特征包括分子完整、生理亚类分布、给药 pH 值、不含热原、毒性残留物含量低。目前,IgG 主要用于治疗原发性免疫缺陷(PID)、神经系统疾病、血液病和其他感染性疾病。
白蛋白
白蛋白通常被称为 HSA(人血清白蛋白),是一种分子量为 67 kD 的稳定蛋白质。它有时被添加到其他血浆产品中作为稳定剂,但其治疗用途是作为液体替代治疗,以扩大通常因烧伤或手术而受到创伤的患者的血容量。所有血浆生产商都会大量生产白蛋白。
虽然原料血浆每升含有约 35-50 克白蛋白,但在实际分馏过程中会损失其中的 25-40%。
因子 VIII
在保持特定活性的同时提高纯度对生产凝血因子 VIII (FVIII) 非常重要,这是一种重要的凝血蛋白。给患者用药的临床要求包括低免疫原性和高纯度,即低异凝素和伴随蛋白数量、无外来蛋白或 DNA 以及低化学残留物。纯化工艺旨在实现这些要求:
  • 提高工艺效率和产品回收率
  • 实现更高的产品产量
  • 确保多菌株产品的工艺安全性和可重复性  
文件搜索
想了解更多具体信息?
访问我们的文档搜索,查看数据表、证书和技术文档。
查找文件