Merck
1.37092
七水合磷酸氢二钠
EMPROVE® EXPERT, DAC, USP
别名:
磷酸钠 二元 七水合物, 磷酸氢二钠, 磷酸氢二钠 七水合物
登录 查看公司和协议定价
选择尺寸
关于此项目
线性分子式:
Na2HPO4 · 7H2O
化学文摘社编号:
分子量:
268.07
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
231-448-7
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
agency
DAC
USP
品質等級
蒸汽密度
4.9 (vs air)
產品線
EMPROVE® EXPERT
形狀
solid
特點
RNase and DNase free
pH值
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
密度
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
寻找既能满足您的应用需求同时又符合监管要求的合适辅料是一项复杂棘手的难题。凭借应用专业技术和监管专业知识,我们可针对您的开发、扩大化及生产过程提供提供支持。
作为Emprove®计划的一部分,我们的原料随附完备的支持文件,以帮助您确保自己的制药和生物制药产品合规、维持完整供应链透明度并规避相关风险。我们的SAFC®高质量产品线面向生物制药和制药制剂和生产应用,经过严格的质控程序检验,同时严格遵守适用的cGMP指南生产。
應用
七水磷酸氢二钠常用作生物分子下游色谱步骤和液体制剂成品的磷酸盐缓冲系统组分。由于其较低的微生物和内毒素限值,Emprove® Expert七水磷酸氢二钠尤其适合高风险应用。
法律資訊
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
相关内容
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.