Merck
TAQHSKB
Roche
KAPA Taq 热启动
别名:
PCR, taq
登录 查看组织和合同定价。
选择尺寸
关于此项目
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
技术服务
需要帮助?我们经验丰富的科学家团队随时乐意为您服务。
让我们为您提供帮助
usage
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤18 mo.
feature
dNTPs included: no
hotstart
packaging
pkg of 250 U (KK1508)
pkg of 2500 U (KK1513)
pkg of 500 U (KK1510)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
input
purified DNA
storage temp.
−20°C
Quality Level
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
Analysis Note
每批次KAPA Taq HotStart® DNA 聚合酶均已确认含有<2%的污染蛋白(Agilent Protein 230分析)。KAPA Taq HotStart PCR 试剂盒经过严格的质量控制测试,不含外切核酸酶和内切核酸酶活性污染物,并且满足有关DNA污染水平的严格要求。
Application
KAPA Taq HotStart®已被用于:
  • 高通量 PCR
  • 扩增低拷贝 DNA 模板
  • 多重 PCR
  • 复杂模板的特异性扩增
  • RT-PCR
  • 两对交叉引物—聚合酶链式反应 (CTPP-PCR)
  • 终点PCR:
Biochem/physiol Actions
KAPA Taq DNA聚合酶是基于嗜热细菌水生嗜热杆菌的一种单亚基野生型Taq DNA聚合酶。KAPA Taq和KAPA Taq HotStart® DNA聚合酶具有5′→3′聚合酶以及5′→3′外切酶活性,但不存在3′ → 5′外切酶(校正)活性。该酶的错误率为大约每结合2.2 x 105个核苷酸出现1次错误。在HotStart配方中,KAPA Taq 与特制的灭活抗体结合,在第一个变性步骤前保持失活,从而消除假扩增产物并提高反应效率和灵敏度。
Features and Benefits
优越性能
  • 提高了灵敏度、特异性和产量。
  • 新的缓冲液配方有利于特异性引物退火,带来特定产物的更高产量。
临时速记:
  • KAPA Taq HotStart® DNA 聚合酶可以取代现有方案中的任何商业热启动Taq DNA聚合酶。考虑到缓冲液处方的差异,可能需要优化最终 MgCl2 浓度和退火温度。
  • KAPA Taq HotStart Buffer 是一种独特配方的缓冲液,可提供更高的特异性和灵敏度,并改善富含 GC 和 AT 模板的扩增。
  • KAPA Taq HotStart Buffer 不含 MgCl2;MgCl2 (25 mM) 单独供应,以便在反应设置过程中具有更大的灵活性。
  • KAPA Taq HotStart PCR Kit 适用于从基因组 DNA 中扩增长达 3.5kb 的片段,或从较不复杂的靶标中扩增 5kb 的片段。
Other Notes
仅供研究使用。不可用于诊断操作。
Preparation Note
使用前务必确保产品已完全解冻并混合。试剂可在 4°C 保存,供短期使用(最长 1 个月)。恢复-20°C 长期储存。
Legal Information
HOTSTART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 2
存储类别
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The VNTR 48 bp polymorphism in the DRD4 gene is associated with higher tobacco smoking in male Mexican mestizo smokers with and without COPD
Perez-Rubio G, et al.
Diagnostics (Basel, Switzerland), 10 (2020)
Confronting two biomolecular techniques to detect NRF2 gene polymorphism biomarkers
Chiarella P, et al.
Future science OA, 5 (2018)
Functional characterisation of a Fads2 fatty acyl desaturase with Δ6/Δ8 activity and an Elovl5 with C16, C18 and C20 elongase activity in the anadromous teleost meagre (Argyrosomus regius).
Monroig O, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 412, 14-22 (2013)
商品
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.