PCR 试剂和试剂盒
PCR 是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的缩写,几乎是每个分子生物学实验室的主要工具。PCR 是一种简单而经济的方法,可将 DNA 的特定片段放大几个数量级。我们为 PCR 工作流程中的各种 PCR、qPCR 和 RT-PCR 应用提供专用试剂盒。此外,请浏览我们提供的与 PCR 相关的全面资源,包括标准 PCR 协议和 PCR 主混合物计算器工具。为了实现日复一日的渐进式创新,请选择 PCR 必备品,它们是出色工作的基础,而不是破坏工作的变量。
Products
直接 PCR
直接 PCR 是一种允许科学家直接从植物、组织或细胞培养样本进行 PCR 的技术,无需 DNA 分离或纯化步骤。省去了这些费力的额外步骤,节省了大量时间和资源,提高了可持续性。我们的 Extract-N-Amp™ PCR 试剂盒独一无二,可为植物、组织和血液样本检测提供提取和扩增组合流程。Extract-N-Amp™ PCR 采用 "裂解& go "方法,无需使用色谱柱或长时间酶解样品纯化。我们的直接 PCR 试剂盒配有试剂、酶和专有缓冲液,可从各种植物、血液和组织样本中快速提取和扩增感兴趣的目标物。
热启动 PCR
热启动 PCR 是一种在反应设置过程中抑制热启动 Taq 聚合酶活性或抑制修饰 dNTPs 结合的技术,直到发生热激活步骤。 热启动 PCR 允许在室温下进行反应设置,而不会出现非特异性扩增和引物二聚体的形成。 发现 我们有多种热启动 PCR 酶可供选择,包括 KOD、 FastStart™、 JumpStart™ 和 KAPA Biosystems 试剂。有关热启动 PCR 试剂和产品信息的更多信息,请浏览产品选择表,以满足您的热启动 PCR 需求。
KOD DNA 聚合酶和混合母液
KOD DNA 聚合酶是一种超高保真度、可恒温的 DNA 聚合酶。大量独立研究也证实,与其他嗜热聚合酶相比,KOD DNA 聚合酶具有更高的保真度。除了突变频率低之外,KOD 聚合酶的快速延伸率和高处理能力还能在更短的反应周期内获得更多的全长产物。这些优点结合在一起,使 KOD DNA 聚合酶成为速度和保真度最重要的 PCR 酶。了解我们的新型 KOD One™ PCR 主混合物,这是一种即用型 2x PCR 主混合物,含有经过基因修饰的新型 KOD DNA 聚合酶 (UKOD),以及新型延伸加速剂,可实现快速 PCR,模板 DNA <10kb 的延伸时间为 5 秒/kb。
qPCR、RT-PCR 和 RT-qPCR 试剂、方案和资源
为了推进分子生物学研究,最大限度地提高基因组学、蛋白质组学和细胞分析等多个领域的工作流程效率至关重要。作为基因组学和 PCR 技术的先驱,罗氏的全套试剂和试剂盒经过优化,可减少工作台的操作时间,加快数据采集和关键工具的创建,以测试最具挑战性的生物学假设。凭借对产品质量和科学卓越性的共同追求,我们的合作伙伴关系使我们能够为您提供罗氏产品,无论您在哪里工作,只要您需要,我们就能为您提供答案。请访问罗氏产品和分子解决方案资源页面,了解所有与罗氏 PCR 相关的试剂和方案。
LuminoCT™, KiCqStart® 和 JumpStart 定量 PCR(qPCR) 混合母液试剂
定量 PCR (qPCR) 利用 DNA 扩增的线性关系来确定样品中已知序列的绝对量或相对量。LuminoCt™基于高度优化的ReadyMix™化学试剂,可在不牺牲准确性、精确性或灵敏度的前提下提供无与伦比的检测速度。LuminoCt™ 可与大多数 qPCR 仪器无缝配合,因此可将反应条件的优化降至最低。通常情况下,用户只需选择他们的试剂盒,构建他们的测定,然后就可以开始了。
KiCqStart® ReadyMix™ 试剂是即用型、高灵敏度的母液,含有 qPCR 或 RT-qPCR 的所有基本成分。只需加入引物、探针和水即可完成鸡尾酒检测。将鸡尾酒加入试管或平板,然后加入模板。KiCqStart® ReadyMix™ 试剂兼容传统或快速 PCR 模式。更多详情,请参阅 KiCqStart® Probe qPCR ReadyMix™ 或 KiCqStart® One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix™ 试剂的产品使用信息。此外,JumpStart Taq ReadyMix 还为传统的 qPCR 实验提供了便捷的解决方案。JumpStart Taq 抗体可提供抗体失活的热启动 PCR,防止非特异性产物的形成。该产品系列适用于 SYBR® Green 和基于探针的检测方法,具有优化选项,并与基于试管、平板和毛细管的仪器兼容。如需了解更多信息,请浏览我们其他基于 SYBR® Green 的 qPCR 试剂和资源。
RT-PCR 和 RT-qPCR:定制寡聚体和探针、DN酶、试剂盒、主混合物、引物及更多
RT-PCR结合了反转录和聚合酶链反应这两种功能强大、用途广泛的技术,可从总RNA或mRNA转录本中生成并扩增cDNA。该方法通常用于研究 RNA 和蛋白质水平的基因表达。理想的 RT-PCR 需要灵敏的反转录和高保真的扩增。反转录酶应能检测丰度极低的转录本和/或含有难以检测的二级结构的转录本。我们的增强型禽类 (eAMV™) 逆转录酶具有所有这些特点。它是检测其他反转录酶可能漏检的低丰度信息的理想反转录酶,也是我们发现的最适合通过复杂二级结构进行转录的酶。此外,它比标准 AMV、M-MLV、M-MLV RNase H- 或 AMV RNase H 还更耐高温。
相关资源
- Brochure: Molecular Essentials Guide
Learn how our comprehensive molecular tools and reagents provide precise, ready-to-use solutions for your workflows.
- Article: KOD One™ PCR Master Mix for Ultra-Fast, High-Fidelity PCR
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
- Article: Introduction to Cell Transfection
转染是将DNA、RNA或蛋白质引入真核细胞的过程,用于研究和调节基因表达。因此,转染技术和实验方案作为分析工具,有助于表征遗传功能、蛋白质合成、细胞生长和发育。
- Article: Blue-White Screening & Protocols for Colony Selection
了解并寻找分子生物学研究所用的蓝白斑筛选技术实验方案,以鉴定重组细菌克隆并进行进一步分析。
- Article: Standard PCR
了解标准 PCR 方案步骤,查看试剂清单或循环参数。本方法使用标准 Taq DNA 聚合酶对 DNA 进行常规 PCR 扩增。
- Article: Western Blotting Protocol (Immunoblotting Protocol)
带有用于不同印迹过程工作流程步骤的Western blot实验方法,描述了蛋白从SDS聚丙烯酰胺凝胶(SDS-PAGE)到硝酸纤维素膜(NC膜)的电泳转移。也称为免疫印迹实验方法。
- Article: Extract-N-Amp™ Product Guide
Extract-N-Amp™ PCR kits are the world’s first integrated extraction and amplification process for rapid blood, tissue or plant assays.
- Article: Hot Start PCR
热启动PCR的目的在于抑制PCR反应,从而减少非特异性扩增、防止引物二聚体形成并提高产物产量。
- Article: Roche PCR Reagents and PCR Protocols
用于降低Taq DNA聚合酶错误率的罗氏聚合酶链反应(PCR)试剂和PCR选择指南。
- Article: KiCqStart™ One-Step Probe RT-qPCR
KiCqStart One-Step Probe RT-qPCR ReadyMix streamlines RNA template RT-qPCR with high sensitivity.
网络工具
- PCR Master Mix Calculator
Perform calculations for large scale PCR reactions and ensure success of scaled up reactions with this online PCR Master Mix Calculator.
- 计算器与应用
网络工具箱 - 用于分析化学、生命科学、化学合成和材料科学的科学研究工具和资源。