Merck
人血清白蛋白
图片显示的是一台显微镜的特写,镜片下方是一个培养皿,里面装有粉红色物质,表明这是一个科学或医学研究环境。显微镜放在黑色台面上。
人血清白蛋白(HSA)是一种单体、球状、白蛋白结合蛋白,由 ~ 585 个氨基酸组成,分子量为 66.5 kDa。它在肝脏中合成并释放到血液中,帮助调节血管和组织之间的液体分布。HSA 还能运输血液中的脂肪酸、激素和药物等物质。HSA 在血液循环中的半衰期约为 19 天,可以很容易地从人体血浆中纯化或利用 DNA 重组技术生产。HSA 可用作细胞培养基的补充剂,以提供必要的营养并促进细胞生长。它还能稳定培养基的 pH 值,并充当激素、维生素和其他生长因子的载体蛋白。此外,HSA 还可用作疫苗的稳定剂和/或佐剂。
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
人血清白蛋白:冻干粉末或溶液
人血清白蛋白以冻干粉末或水溶液的形式供应,通常用作各种药物制剂的稳定剂。作为一种细胞培养补充剂,它可支持各种细胞系的生长和存活,并可用于 SDS-page、琼脂糖凝胶电泳等应用,还可作为检测开发的标准参考材料。
变性或冻干固体形式的 HSA 可用于单体降解研究和蛋白质粘附测定,有助于确定蛋白质与表面之间的相互作用。
人血清白蛋白馏分 V
人血清白蛋白馏分 V 是一种高度纯化的 HAS,通过分馏过程获得。它是利用乙醇分馏和其他纯化技术从人体血浆中分离和纯化的 HSA 的特定馏分。HSA V 部分通常用作蛋白质标准品和免疫测定中的阻断剂。
重组人血清白蛋白
重组人血清白蛋白是一种高纯度的均质 HSA。重组 HSA 不含人血浆来源 HSA 中可能存在的污染物和杂质,但具有与原生 HSA 相同的物理和化学特性。由于其卓越的纯度和均一性,重组 HSA 被广泛用作药物制剂和医疗器械的成分。由于重组 HSA 具有高生物相容性和低免疫原性,它还可用于组织工程和再生医学,并在各种诊断测试中作为尿白蛋白的主要参考校准物。