如何在 AAW™ 工作站上自动进行 Duolink® 检测
本方案详细介绍了如何使用 AAW™ 自动检测工作站自动进行 Duolink® 检测。这些 96 孔微孔板可提高无人值守时间和高通量能力。查看以下详细信息和数据。
Duolink®检测自动化简介
由Opentrons®提供支持的AAW™自动测试工作站是一款模块化液体处理机器,专为实现检测和样品前处理过程自动化而设计。本应用研究介绍了在 AAW™ 工作站上使用 Duolink® PLA 试剂盒的过程,以及该实验方案在保持检测功能和稳健性的同时,通过最大限度地减少操作时间来提高实验室效率。
Duolink®测定是一种邻位链接技术(PLA),用于观察细胞中蛋白质与蛋白质之间的相互作用。互补 DNA 寡核苷酸与相关蛋白质的特异性抗体连接。一旦蛋白质发生密切接触,寡核苷酸的连接和扩增步骤就能使蛋白质-蛋白质复合物成像。虽然这种检测方法不需要广泛的培训,但它需要许多手动步骤,这阻碍了它的通量扩展,而这种检测方法的自动化有助于提高实验室效率。
自动化和 Duolink®所需材料
实验室用具
- Opentrons®200微升吸头架,过滤型(Prod.No.99100105)
- (第 1 天:1 盒,第 2 天:3 或 4 盒)
- Opentrons® 1,000 μL tip rack, filtered (Prod.99100106)
- (第 1 天:1 盒,第 2 天:2 盒)
- NEST深孔96孔板(Opentrons® Prod.99900103)
- NEST 12 孔储液器(Opentrons® Prod.99900076)
- NEST 290 mL 1 孔贮液槽 (Opentrons® Prod. No. 99900207)
- 检测分析板:方形孔(建议使用Ibidi® Prod. 89626 或 89627 号)或圆孔(Corning® 产品编号:CLS3603 或类似型号)
试剂
- Duolink®阻断溶液(Prod.DUO82007)
- 靶蛋白特异性一抗
- Duolink®聚乳酸探针(5x)(一个PLUS和一个MINUS,来自不同物种,与一抗的宿主物种匹配)
- 抗体稀释液(Prod.编号DUO82008)- 用于稀释聚乳酸探针,必要时稀释一抗
- 连接储备液(5x)- 用高纯度水稀释。用高纯水稀释,如Milli-Q®实验室用水系统,制成 1x 连接缓冲液(Prod.DUO92008或类似产品)
- 连接酶(1 U/μL,40x)--在连接缓冲液中稀释至 1x,制成连接液(Prod.DUO92008或类似产品)
- 扩增储备液(绿色、橙色、红色和远红)(5x)(Prod.编号DUO92008 或类似产品) - 用高纯水稀释,制成 1x 扩增缓冲液
- 注意:以下数据使用的是红色检测试剂
- 聚合酶(10 U/μL,80x)--在扩增缓冲液中稀释至 1x,制成扩增液(Prod.DUO92008或类似产品)
- 洗涤缓冲液A和B(Prod.DUO82049)
- 应在实验开始前将一小袋的内容物溶解在高纯度水中,最终体积为 1,000 mL。溶液可在室温下短期储存(少于两周)或在 4 °C 下长期储存。
- 注意:使用前将缓冲液恢复到室温
- 0.01x洗涤缓冲液B
- 应在检测开始前用高纯水以1:100稀释1x洗涤缓冲液B在高纯度水中稀释至 1 倍
- DAPI(10 倍)(产品编号:DUO82064) - 用高纯度水稀释至 1 倍
- 防褪色 (10x) (产品编号:DUO82064) - 用高纯度水稀释至 1 倍
Duolink®协议协议上传
从 Millipore®协议库 下载Duolink® 96孔板方案并上传到Opentrons®应用程序。目前可用的方案允许选择1) Duolink®成份测试方案来测试抗体浓度或阳性/阴性对照,或2) Duolink®多孔板检测方案,允许客户使用单个选定的抗体对组合和浓度运行多达96个样品。每个方案都有方形或圆形 96 孔方案版本。
- Duolink®成份测试实验第1天
- Duolink®成份测试实验第2天
- Duolink® 多孔板第 1 天
- Duolink® 多孔板第 2 天
AAW™ 工作站设置
AAW™工作站用于自动进行 Duolink® PLA 检测。检测方案被改编成 Python 代码,并导入到工作站上的 Opentrons® 应用程序中。仪器执行所有液体处理步骤、孵育和振荡步骤。如果选择了温度模块选项,则所有实验步骤均可自动化完成。如果没有选择,则需要 3 个人工干预步骤,以便根据需要将对温度敏感的试剂添加到机器中的甲板上。
为 Duolink® 检测准备仪器
- 从 Millipore®协议库中下载所选的Duolink®协议文件,并如上所述将其加载到计算机上的Opentrons®应用程序中。然后通过 "发送到 Opentrons FLEX "或"开始设置"功能将协议发送到 AAW™ 工作站。
- 确保根据 AAW™ 用户手册将适当的模块、装置和移液器装入适当的位置并进行校准。
- 一旦协议发送到机器人,就可以通过选择协议和"开始设置"按钮启动检测。此时将显示参数列表,可选择具体的检测参数。操作员可以选择更改,但默认选择如下:
第 1 天
- 样品数:1-96
- 注意:仅当选择了全平板方案时
- 干运行:开或关(默认),用于缩短孵育和清洗步骤的测试运行
- 甲板上孵育:开(默认),关
- 使用平板盖:开(默认),关可选择让 AAW™ Flex 抓扳手盖上平板盖(开)或用户手动盖上平板盖(关)
第 2 天
- 样品数:1-96
- 干运行:开或关(默认),用作缩短孵育和洗涤步骤的练习运行
- 甲板上孵育:开(默认),关
- 使用平板盖:开(默认),关可选择让 AAW™ 抓扳手盖上平板盖(开)或让用户手动盖上平板盖(关)
- 使用温度模块:开(默认),关,可选择第 2 天完全自动化检测。如果不使用,则需要 3 个人工干预步骤,以便根据需要将对温度敏感的试剂添加到板位上。
- 在开始运行之前,必须按照触摸屏上或 Opentrons® 应用程序中的逐步说明,至少进行一次实验室器皿位置检查。一旦确认了实验室器皿偏移设置参数,AAW™ 工作站就会存储这些值,供以后运行时使用,除非需要,否则无需重复。实验室器皿位置检查可在干运行时使用空的实验室器皿,也可使用加入试剂的实验室器皿。根据是否选择温度模块,确保使用正确的实验器皿位置校准参数。
Duolink® 检测设置步骤
Duolink® PLA 按照 多孔板产品说明书手动操作,并在 AAW™ 工作站上使用调整后的方案(见下文)。检测的所有步骤均在仪器平台上进行。如果选择了温度模块,则第 2 天无需人工干预步骤。如果没有选择,则会在方案中设置暂停,以添加对温度敏感的连接酶和聚合酶/扩增溶液。如上所述,每个方案都有方形或圆形 96 孔方案版本。在方形孔中运行的检测需要每孔 80 µL 的试剂量,在圆形孔中运行的检测需要每孔 40 µL 的试剂量。100RXN Duolink® 试剂盒的试剂量足以满足圆形孔的试剂量要求,但在方形孔中可能需要购买额外的试剂以满足 80 µL 孔的试剂量要求。
运行前的准备
- 在多孔板中培养细胞,然后按照标准免疫染色方案处理(饥饿、刺激等)、清洗和固定细胞。一抗的条件应在样品固定、抗原回收、封闭液、抗体稀释液、浓度、孵育温度和时间等方面进行优化。
- 在 EGFR/HER2 应用中,SK-OV3 细胞在多孔板(方孔和圆孔)中培养,用 EGF 刺激,并按照 Duolink®对照试剂盒和多孔板方案的产品信息表中的说明进行固定。
- 在 AAW™ 工作站上运行 Duolink® 程序之前,细胞必须透化 10 分钟(0.2% Triton X-100(Prod.T8787)在 1´ PBS(Prod. No. P3813),使一抗能够进入细胞并结合靶标蛋白。
- 在 PBS 中清洗细胞两次,每次 2 分钟,轻轻摇动,最后在进行检测前立即清除平板上多余的 PBS。
第 1 天
试剂准备
请按照Duolink® PLA 荧光方案进行第 1 天试剂准备。
- 为 Duolink® 成分测试或 Duolink® 多孔板测定准备一抗稀释液。Duolink® 成分检测可用于确定阳性/阴性对照抗体组合或检测不同的抗体浓度。
- 对于表皮生长因子受体/HER2 Duolink®成分测试检测,一抗(小鼠抗EGFR(Prod.E3138)和兔抗 ErbB2/HER2 (Prod. No. HPA001383)在 Duolink® PLA 抗体稀释液(Prod.DUO82008)分别稀释至 1:100 和 1:5,000 的最终浓度。测试的抗体条件为阴性对照 -EGFR/-HER2、+HER2/-EGFR、-HER2/+EGFR 和阳性对照 +HER2/+EGFR。
- 对于96样本EGFR/HER2 Duolink®多孔板检测,一抗(小鼠抗EGFR抗体和兔抗ErbB2/ HER2)在Duolink® PLA抗体稀释液(Prod.DUO82008)分别稀释至 1:100 和 1:5,000 的最终浓度。运行全板阳性对照+HER2/+EGFR一抗。
- 根据检测运行类型(成分检测与多孔板)将抗体装入NEST深孔试剂板。
- 针对成分测试方案:将 4 组阳性或阴性对照抗体(或浓度)加入 A1-D1 孔
- 针对多孔板方案:将同一种抗体液加入到A1-H1孔
注意:实验运行类型的实验体积会在检测启动时显示在应用程序或触摸屏上。如果样品数不是 96,请参阅 Opentrons® 应用程序或触摸屏,了解所需的确切体积。
- Duolink®阻断溶液应加入试剂板的 A2-H2 孔中。启动协议后,可在应用程序或触摸屏上找到体积。
机器人平台配置和自动测试协议
- 将所有试剂放入 NEST Deep 96 孔试剂板上的相应孔中后,就可以将实验器皿放在平台上的适当位置,如下文所列,如图 1 和图 2 所示:
- 1x 盒 P200 吸头,放在 B2 中
- 1x 盒 P1000 吸头,放在 B3 中
- NEST 深 96 孔试剂板,放在 C1 中
- C2中的样品板
- C4中的样品板盖
- D2中的NEST 290 mL 储液器
图 1.第 1 天对照板板位配置。Duolink® 成分测试方案第一天的甲板图配置。AAW™ 甲板设置配置示意图,显示 Duolink® 成分组件测试方案第一天的实验室器皿和硬件位置。
图 2.第 1 天全板板位配置。Duolink® 多孔板检测方案第一天的板位配置。AAW™ 平台设置配置示意图,显示 Duolink® 多孔板检测方案第一天的实验室器皿和硬件位置。
- 一旦所有实验器皿都放置在正确位置,即可关闭机器仓门。从这里开始,可以选择启动设置按钮,选择参数,并按照上文AAW™工作站设置部分所述执行实验器皿位置检查(如果尚未执行)。如果已经激活了启动设置功能并选择了参数,则可以通过选择蓝色的"运行箭头"开始实验。
- AAW™工作站现在将执行程序。
- 程序完成后,C2 中的检测板已经加入一抗准备完成,在 4 °C 下进行机器外的过夜孵育了。
第 2 天
试剂准备
如果使用温度模块,可在检测开始时配制所有溶液,并在整个自动检测过程中保持在 4 °C。
如果不使用温度模块,请在使用前立即配制成分,并在内置程序暂停时按照指示加入试剂孔中。
请按照Duolink® PLA 荧光协议,用于试剂制备。检测启动时,可在 Opentrons® 应用程序或 AAW™ 触摸屏中找到试剂体积。
- 将PLA探针放入试剂深孔板的 A1-H1 孔中。
- 将准备好的连接酶溶液(1 倍连接酶 + 1 倍连接酶缓冲液)放入深孔试剂板的 A2-H2 孔中。
- 将准备好的扩增溶液(1 倍聚合酶 + 1 倍扩增缓冲液)放入深孔试剂板的 A3-H3 孔中。
- 在深孔试剂板 A4-H4 孔中加入 1x DAPI 核染色剂。
- 在深孔试剂板 A5-H5 孔中加入 1x 淬灭色剂。
- 洗涤缓冲液
- 洗涤缓冲液 A
- Duolink®成份测试方案:NEST 12 孔贮液槽的 1-6 孔
- Duolink® 多孔板方案:NEST 290 mL 储液器
- 洗涤缓冲液 B
- Duolink®成份测试方案:NEST 12 孔贮液槽的第 7-8 孔
- Duolink® 多孔板方案:NEST 12 孔样品池的 1-4 孔
- 洗涤缓冲液 0.1x B
- Duolink®成份测试方案:NEST 12 孔储槽的第 9 孔
- Duolink® 多孔板方案:NEST 12 孔样品池的第 5-6 孔
- PBS
- Duolink®成份测试方案:NEST 12 孔储液槽的第 10 孔
- Duolink® 多孔板方案:NEST 12 孔储液槽的第 7-8 孔
- 洗涤缓冲液 A
机器人平台板位配置和自动测试协议
- 一旦所有试剂都被放置在 NEST 深型 96 孔试剂板的相应孔中,可以将实验器皿按照下方所列的位置以及图 3 和图 4 所示,放置到操作台的相应位置
- 4x 盒 P200 吸头(A1、A2、B1 和 B2 ),用于 Duolink® 成份测试;或 3x 盒 P200 吸头(A1、A2、B1 版),用于 Duolink® 多孔板检测
- A3 和 B3 中的 2x 盒 P1000 吸头
- C1 中的 NEST 深 96 孔试剂板(带或不带温度模块)
- C2处的样本板(方形或圆形96孔板),C4处的样本板盖
- C3中的用于Duolink®成份测试的洗涤缓冲液NEST 12孔储液槽
- 用于Duolink®多孔板方案B2 中的洗涤缓冲液 NEST 12 孔贮液槽和 C3 中的 NEST 290 mL 贮液器
- D2中的空 NEST 290 mL 贮液器
图 3.第 2 天对照板甲板配置。Duolink® 成份测试方案第 2 天的甲板板位配置。AAW™ 甲板设置配置示意图,显示 Duolink® 成份测试第 2 天的实验室器皿和硬件位置。
图 4.第 2 天全板甲板配置。Duolink® 多孔板检测第 2 天的板位配置。AAW™ 平台设置配置示意图,显示 Duolink® 多孔板检测第 2 天的实验室器皿和硬件位置。
- 如果已激活开始设置功能并选择了参数,则可通过选择蓝色"运行箭头"开始测定。
- AAW™ 工作站会执行程序方案
- 如果使用温度模块,则无需人工干预。
- 如果不使用温度模块,则会有内置协议暂停,提示用户添加对温度敏感的试剂(连接酶、聚合酶等)。触摸屏将显示下一个暂停步骤的时间,以便您协调并离开。
- 一旦程序完成,C2处的检测板就可以进行荧光成像。
自动 Duolink® 检测与手动检测结果对比
在方形和圆形多孔板中使用 EGFR-HER2 对照试剂盒对自动 Duolink® 方案进行了测试。对经 EGF 处理的 SK-OV3 细胞的阴性对照(无 EGFR/HER2 一抗)和阳性对照(两种 EGFR/HER2 抗体)进行了 Duolink® 成份测试。 使用 Duolink® 成份测试方案进行 EGFR-HER2 对照试剂盒检测的人工和 AAW™ 工作站荧光图像显示,阴性对照中没有 EGFR-HER2 共定位,阳性对照中存在共定位(点状)(图 5)。这一结果在多次运行和两种形状孔平板中均可重复(图 6)。使用 ImageJ 分析对阳性区域染色百分比进行了半定量评估(图 7)。
图 5.经 EGF 处理的 SK-OV3 细胞中 EGFR-HER2 蛋白-蛋白相互作用的代表性荧光图像。在经 EGF 处理的细胞上手动或使用 AAW™ 工作站执行 Duolink® 对照检测方案。 在手动和自动测试中观察到阴性(-/-)和阳性对照(+/+)的 EGFR-HER2 共定位模式(橙色点)相似。使用 GE In Cell Imager 2200 以 40x 拍摄的图像。DAPI 染色为蓝色。垂直行包括手动、自动运行 1 和自动运行 2。横排包括-/- HER2/EGFR、+/- HER2/EGFR、-/+ HER2/EGFR、+/+ HER2/EGFR。
图 6.AAW™ 自动化EGFR-HER2 蛋白-蛋白相互作用分析仪既适用于方形多孔板,也适用于圆形多孔板。在方孔板和圆形 96 孔多孔板上观察到阴性对照(-/-)和阳性对照(+/+)的 EGFR-HER2 共定位(红色点)模式相似。用 GE In Cell Imager 2200 以 40x 和 BioTek® Cytation 5 以 20x 拍摄的图像。(上排)方孔,(下排)圆孔。垂直行包括: -/- HER2/EGFR、+/- HER2/EGFR、-/+ HER2/EGFR和+/+ HER2/EGFR。
图 7.评估方形和圆形多孔板中 EGFR-HER2 共定位的阳性染色面积百分比。 A)方形多孔板上的 EGFR-HER2 检测对照,测试 AAW™ 工作站自动运行与手动运行的对比。通过 ImageJ 分析确定 EGFR-HER2 共定位的平均阳性区域染色百分率,并确认在方孔板的手动和自动测试中,阳性(+/+)对照的 EGFR-HER2 染色均高于阴性对照。 B)在圆孔板上进行 EGFR-HER2 对照检测,以测试 AAW™ 工作站自动运行与手动运行。在圆孔板上观察到的结果与方孔板相似。
AAW™工作站全自动Duolink®检测仪既可使用Duolink®成份测试协议进行抗体测试,也可使用Duolink®多孔板协议进行样品筛选(输入最多96个)。这里,Duolink® 多孔板方案在经 EGF 处理与未经处理的 SK-OV3 细胞(各 48 孔)上进行了评估。图 8a 中显示了 EGF 处理和未处理的 EGFR-HER2 共定位的代表性荧光图像。根据阳性染色面积百分比对共聚焦进行的半定量评估显示,EGF 处理结果的 EGFR-HER2 相互作用(约 2.5 倍)在统计学上明显更高(图 8b)。
图 8.表皮生长因子受体EGFR处理后,EGFR-HER2的染色明显增加。 A)对48个经表皮生长因子处理的SK-OV3细胞样品(上)和48个未经处理的细胞样品(下)进行全板自动测试的代表性图像。经 EGF 处理的细胞比未经处理的细胞染色更强。用 GE In Cell Imager 2200 以 40x 拍摄的图像。DAPI:蓝色,EGFR-HER2:橙色。 B)EGFR-HER2共定位点的染色面积百分比定量证实,与未处理的细胞相比,EGF处理在统计学上增加了蛋白质与蛋白质之间的相互作用(双尾T检验,p<0.003,N=48/条件)。