Merck
KezdőlapSupportSzámológépek és alkalmazásokOldat hígítási számológép
Oldat hígítási számológép
Ismert molaritású oldat hígítása
Az oldat hígítási kalkulátor eszköze kiszámítja, hogy mekkora mennyiségű törzsoldatkoncentrátumot kell hozzáadni egy megadott térfogat és koncentráció eléréséhez. A kalkulátor az M1V1 = M2V2 képletet használja, ahol "1" a koncentrált állapotot jelenti (pl., törzsoldat molaritása és térfogata) és a "2" a hígított feltételeket (azaz a kívánt térfogatot és molaritást) jelenti. A tömeg alapján meghatározott molaritású oldat elkészítéséhez használja a Tömegmolaritás-kalkulátort. Ismert tömegszázalékos erősségű koncentrált sav vagy bázis oldatának hígításához használja a Sav & Bázis Molaritási Kalkulátorát.
Stock concentration:
Desired final volume:
Desired concentration:
Találja meg pH-egyensúlyát a pHenomenal biológiai pufferrendszerekkel!
!