Egyedi Next-Gen szekvenálási oligók
Függetlenül az újgenerációs szekvenálási (NGS) platformtól, a mintafragmentek megfelelő összeállításához univerzális és index adapterszekvenciákra van szükség. A túl nagy arányban csonka szekvenciákat (elfogadhatatlanul alacsony tisztaság) vagy túl nagy arányban más adapterszekvenciákat (túlzott keresztszennyeződés) tartalmazó adapterek - különösen az indexadapterek, mivel ezek tartalmazzák a MID-et (multiplex azonosítót) vagy a vonalkódot - a multiplexelési kísérletek során a szekvenciaolvasás integritásának sérüléséhez (túlzott adapter dimerizáció is), illetve a szekvencia nem megfelelő összeállításához vezethetnek. Az ilyen típusú problémák az adatelemzési szakaszig nem észlelhetők, ami idő- és pénzköltségessé teszi őket.
Ezért az adapterszekvenciák előállítási folyamata kritikus fontosságú a sikeres szekvenálási futtatás szempontjából. Egyedi Next-Gen Sequencing Oligos (NGSO) szekvenáló oligóinkat szigorú körülmények között gyártjuk, hogy megfelelő tisztaságot és alacsony keresztkontaminációt biztosítsunk a kutatási, kereskedelmi és molekuláris diagnosztikai igények kielégítése érdekében, kiküszöbölve az adapter minőségében hibásan működő, sikertelen szekvenálási futtatásokat.
Az alábbi táblázat segítségével döntse el, hogy a három lehetőség közül melyik felel meg az Ön igényeinek. Az elsődleges kiválasztási kritériumnak annak kell lennie, hogy a minőségirányítási rendszerrel (ISO 9001 a kutatási és kereskedelmi igények esetében; ISO 13485 a molekuláris diagnosztikai igények esetében) együtt melyik keresztszennyeződési plafon az elfogadható. Kétség esetén az Illumina műszerekhez az NGSO-Gold, a Thermo Fisher (Ion Torrent™) műszerekhez pedig az NGSO-Silver készüléket válassza.
| Next-Gen Sequencing Oligos Specifications | ||||
|---|---|---|---|---|
| Opció | NGSO-Bronze | NGSO-Silver | NGSO-Gold | |
| Keresztes szennyeződés1 |
|
|
| |
| Skála & Minimális hozam2 |
|
|
| |
| Tisztaság |
|
|
| |
| Szekvencia Hossz |
|
|
| |
| Módosítások |
|
|
| |
| Formátum |
|
|
| |
| b>Platform Kompatibilitás |
|
|
|
|
| minőségellenőrzés |
|
|
| |
| minőség menedzsment rendszer |
|
|
| |
| Típusos alkalmazások |
|
|
| |
1Az értékeket független forrásokból határozták meg, amelyek ilyen eljárással gyártott adaptereket használtak. A multiplex szekvenálást Illumina eszközökkel végeztük.
2A várt hozamok 20 bázisú vagy hosszabb oligonukleotidokra érvényesek.
Funkcionális minőség-ellenőrzés
Az NGSO-Bronze, az Ezüst és az Arany olyan technológiai validálásokon ment keresztül, amelyek biztosítják, hogy mindegyik adapter a fenti táblázatban szereplő határértékek alatti keresztszennyeződési szintet biztosít. A szállítás előtt azonban az NGSO-adapterek rutinszerűen nem esnek át funkcionális tesztelésen az NGS-szel a tényleges keresztszennyeződési értékek biztosítása érdekében. Ha szeretné az adapterek funkcionális minőségellenőrzését NGS segítségével, kérjük, küldje el a követelményeket. Elvégzünk egy megvalósíthatósági értékelést (ez magában foglalja az Önnel való konzultációt a protokollt illetően), és ha lehetséges, árajánlatot adunk az árképzéssel és a becsült befejezési határidővel. A vizsgálatokat Illumina műszerekkel végezzük.
Más NGS oligonukleotidok
A főbb szekvenáló platformok az adaptereken kívül gyakran más típusú oligonukleotidokat is igényelnek a munkafolyamat további lépéseihez, pl.pl. amplifikációs primerek (1. ábra). Ezeknek az egyéb oligonukleotidoknak nem kell megfelelniük ugyanannak az alacsony keresztkontaminációs határértéknek, mint az adaptereknek; ezért standard Custom DNS oligóként is megrendelhetők.
1. ábra.Egy általános következő generációs szekvenálási munkafolyamat és a szükséges oligonukleotidok.
Az oligonukleotidok funkciója alapján azonban bizonyos tisztításokat ajánlunk, amint azt a táblázat mutatja.
| A nem-adapteres újgenerációs oligonukleotidok ajánlott tisztítása | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Platform | Az újgenerációs oligonukleotidok tisztítása | Illumina | Thermo Fisher (Ion Torrent™) | PacBio™ | |
| Amplifikációs primerek | Cartridge vagy HPLC | Nem áll rendelkezésre | Nem alkalmazható | ||
| Célpont befogására szolgáló szondák | |||||
| Target Capture Probes | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC | HPLC |
| Blokkoló oligók | HPLC | HPLC | HPLC | ||
| Szekvenáló primerek | Cartridge vagy HPLC | HPLC | Nem alkalmazható | Cartridge vagy HPLC | |
| Multiplexáló primerek | Nem alkalmazható | Nem alkalmazható | Cartridge vagy HPLC | ||
Termék listák
Response not successful: Received status code 500
Kattintson itt ezeknek a további, egyedi, következő generációs szekvenálási oligonukleotidoknak a megrendeléséhez.