Homopolimerek termikus átmenetei: Üvegátmenet és olvadáspont
A leggyakoribb homopolimerek üvegesedési átmeneti hőmérsékletének (Tg) és olvadási hőmérsékletének (Tm) irodalmi értékeit az alábbi táblázat tartalmazza. A polimereket a polimerláncban lévő ismétlődő egység szerint soroljuk fel. A felsorolt polimerek és a megfelelő monomerek tőlünk beszerezhetők. Az adott anyagra vonatkozó irodalmi értékek nagymértékben eltérhetnek. A közölt értékek különböző forrásokból származnak, és a leggyakrabban közölt számokat képviselik.1 A közölt értékeket számos tényező befolyásolhatja, többek között a molekulatömeg, a molekulatömeg-eloszlás, a takticitás, a hőtörténet, a tisztaság és a mérési módszer.
Homopolimerek termikus átmenetei: Üvegátmenet (Tg) és az olvadáspont (Tm) hőmérsékletei
.| ismétlő egység | Tg (°C) | T | Tm (°C) | ismétlő egység | Tg (°C) | Tm (°C) | Tm(°C) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acenaftilén | 214 | N,N-Dimetilakrilamid | 89 | ||||||
| Acetaldehid | -32 | 165 | Dimetil-aminoetil-metakrilát | 19 | |||||
| 4-acetoxisztirol | 116 | 2,6-Dimetil-1,4-fenilén-oxid | 2,6-dimetil-1,4-fenilén-oxid | 167 | |||||
| Akrilamid | 165 | Dimetil-sziloxán | -127 | -40 | |||||
| Akrilsav | 105 | 2,4-Dimetil-sztirol | 112 | ||||||
| Akrilnitril, szindiotaktikus | 125 | 319 | 2,5-Dimetilsztirén | 143 | |||||
| Allyl-glicidil-éter | -78 | 3,5-Dimetil-sztirol | 104 | ||||||
| Benzil-akrilát | 6 | Dodecil-akrilát | -3 | ||||||
| Benzil-metakrilát | 54 | Dodecil-metakrilát | -65 | ||||||
| Biszfenol A-alt-epiklórhidrin | 100 | Dodecilvinil-éter | -62 | ||||||
| Biszfenol-A-tereftalát | 205 | Epibromohidrin | -14 | ||||||
| Biszfenol-karbonát | 174 | Epiklórhidrin | -22 | ||||||
| Biszfenol F-karbonát | 147 | 1,2-Epoxibután | -70 | ||||||
| Biszfenol Z-karbonát | 175 | 1,2-Epoxi-dekán | -70 | ||||||
| 4-Bromosztirén | 118 | 1,2-Epoxioctán | -67 | ||||||
| cis-Butadién | 102 | 1 | 2-etoxi-etoxi-etil-akrilát | -50 | |||||
| trans-Butadién | -58 | 148 | 4-etoxisztirol | 86 | |||||
| 1-Butén | -24 | 171 | Etil-akrilát | -24 | |||||
| N-tert-Butilakrilamid | 128 | Etilcellulóz | 43 | ||||||
| Butil-akrilát | -54 | Etiilén, HDPE | -125 | 130 | |||||
| sec-Butil-akrilát | -26 | Ethylene adipate | -45 | 54 | |||||
| tert-Butil-akrilát | 43-107 | 193 | Etilén-trans-1,4-ciklohexil-dikarboxilát | 18 | - | ||||
| 2-<-<-tert-Butilaminoetil-metakrilát | 33 | Etiilén-izofthát | 51 | ||||||
| Butil-glidicil-éter | -79 | Ethylene malonate | -29 | ||||||
| Butil-metakrilát | 20 | Etiilén-2,6-naftaléndikarboxilát | 113 | ||||||
| tert-Butilmetakrilát | 118 | Etiilén-oxid | -66 | 66 | |||||
| 4-tert-Butilsztirén | 127 | Ethilén-tereftalát | 72 | 265 | |||||
| tert-Butilvinil-éter | 88 | 250 | 2-etilhexil-akrilát | -50 | |||||
| Butilvinil-éter | -55 | 64 | 2-etilhexil-metakrilát | -10 | |||||
| ε-kaprolakton | -60 | 2-etilhexil-vinil-éter | -66 | ||||||
| Cellulóz-nitrát | 53 | Etil-metakrilát | 65 | ||||||
| Cellulóz-tripropionát | Etil-vinil-éter | -43 | 86 | ||||||
| cis-klór-butadién | -20 | 80 | 4-Fluorosztirén | 95 | |||||
| trans-klór-butadién | -40 | 101 | Formaldehid | -82 | 181 | ||||
| 2-klór-sztirol | 119 | Hexadecil-akrilát | 35 | ||||||
| 3-klór-sztirol | 90 | Hexadecilmetakrilát | 15 | ||||||
| 4-klórsztirol | 110 | Hexil-akrilát | -57 | ||||||
| Klórtrifluor-etilén | 52 | 214 | Hexil-metakrilát | -5 | |||||
| 2-Cyanoetil-akrilát | 4 | 2-Hidropropil-metakrilát | 76 | ||||||
| Ciklohexil-akrilát | 19 | Hidrokinon-alt-epiklórhidrin | Hidrokinon-alt-epiklórhidrin | 60 | |||||
| Ciklohexil-metakrilát | 92 | 2-hidroxietil-metakrilát | 57 | ||||||
| Ciklohexilvinil-éter | 81 | Inden | 85 | ||||||
| 2,6-Diklór-sztirol | 167 | Izobornyil-akrilát | 94 | ||||||
| Dietilaminoetil-metakrilát | 20 | Izobornil-metakrilát | 110 | ||||||
| Izobutil-akrilát | -24 | p-Phenilén-tereftalamid | p-Phenilén-tereftalamid | 345 | |||||
| Izobutilén | -73 | Phenilénvinilén | 80 | 380 | |||||
| Izobutil-metakrilát | 53 | Fenil-metakrilát | 110 | ||||||
| Izobutilvinil-éter | -19 | 165 | Fenilvinil-keton | 74 | |||||
| cis-Isoprén | -63 | 28 | Kálium-akrilát | 194 | |||||
| trans-Isoprén | -66 | 65 | Propilén, ataktikus | -13 | |||||
| N<-Isopropilakrilamid | 85-130 | Propilén, izotaktikus | -8< | 176 | |||||
| Isopropil-akrilát, izotaktikus | -11 | 162 | Propilén, szindiotaktikus | -8 | |||||
| Izopropil-metakrilát | 81 | Propilén-oxid | -75 | 66 | |||||
| Metakrilsav | 228 | Propilvinil-éter | -49 | 76 | |||||
| Metakril-anhidrid | 159 | Nátrium-akrilát | 230 | ||||||
| Metakrilonitril | 120 | Nátrium-metakrilát | Nátrium-metakrilát | 310 | |||||
| 2-metoxietil-akrilát | -50 | Sztirol, ataktikus | 100 | ||||||
| 4-metoxisztirol | 113 | Sztirol, izotaktikus | 100 | 240 | |||||
| Metil-akrilát | 10 | Tetrabromobiszfenol A-karbonát | 157 | ||||||
| Metil-cellulóz | Tetrafluoretilén | 117 | 327 | ||||||
| Metil-glicidil-éter | -62 | Tetrahidrofurán | -84 | ||||||
| Atactikus metil-metakrilát | 105,120 | Tetrametilénadipát | -118 | ||||||
| Metil-metakrilát, szindiotaktikus | 115 | 200 | Tetrametilén tereftalát | 17 | 232 | ||||
| 4-metilpentén | 29 | 250 | Thio-1,4-fenilén | 97 | 285 | ||||
| Metilfenilsziloxán | -86 | 2,2,2,2-trifluor-etil-akrilát | -10 | ||||||
| Metil-sztirol | 20 | Trimetilén-oxid | -78 | ||||||
| 3-Metil-sztirol | 97 | Trimetil-szililil-metakrilát | Trimetil-szilil-metakrilát | 68 | |||||
| 4-Metil-sztirol | 97 | 2,4,6-trimetil-sztirol | 162 | ||||||
| Metil-vinil-éter | -31 | 144 | Vinil-acetál | 355 | td height="20">Vinil-acetál | 355 | 82 | ||
| Nylon 4,6 (tetrametilén adipamid) | 43 | Vinil-acetát | 30 | ||||||
| Nylon 6 (-kaprolaktám) | 52 | 225 | Vinil-alkohol | 85 | 220 | ||||
| Nylon 6,6 (hexametilén adipamid) | 50 | 265 | 265 | Vinil-benzoát | 71 | ||||
| Nylon 6,9 (hexametilén-azelamid) | 58 | Vinil 4-tert-butil-benzoát | 101 | - | |||||
| Nylon 6,10 (hexametilén-szebakamid) | 50 | 227 | Vinil-butirál | 322 | 49 | ||||
| Nylon 6,12 (hexametilén-dodekán-diamid) | 46 | Vinil-karbazol | 227 | 320 | |||||
| Nylon 11 (ω-undekánamid) | 42 | 189 | Vinil-klorid | 81 | 227 | ||||
| Nylon 12 (ω-dodekanamid) | 41 | 179 | Vinil-ciklohexanoát | 76 | |||||
| 1-oktadecén | 55 | Vinilferrocén | 189 | ||||||
| Oktadecil-metakrilát | -100 | Vinilfluorid | 41 | 200 | |||||
| 1-oktén | -63 | Vinil-formál | Vinyl formal | 105 | |||||
| Oktil-metakrilát | -20 | Vinilidén-klorid | -18 | 200 | |||||
| Oxy-4,4'-bifenilénoxi-1,4-fenilénszulfonil-1,4-fenilén | 230 | 290 | Vinilidén-fluorid | -40 | 171 | ||||
| Oxy-1,4-fenilén-szulfonil-1,4-fenilénoxi-1,4-fenilénizopropilidén-1,4-fenilén | 165 | 190 | 2-Vinil-naftalin | 151 | |||||
| Oxy-1,4-fenilén-szulfonil-1,4-fenilénéter | 214 | 230 | Vinil-pivalát | 86 | |||||
| p-Phenilén-izoftalamid | 225 | 380 | Vinilpropionát | 10 | |||||
| 2-Vinilpiridin | 104 | ||||||||
| 4-Vinilpiridin | 142 | ||||||||
| 1-Vinil-2-pirrolidon | 54 | ||||||||
| Vinil-trifluoracetát | 46 |