Merck
BerandaAplikasiKimia & SintesisDesain & Optimasi Reaksi
Desain & Optimasi Reaksi
Tampilan close-up sistem otomatisasi laboratorium dengan beberapa ujung pipet yang diposisikan di atas beberapa botol kaca yang berisi cairan merah.
Desain dan optimasi reaksi kimia sangat penting dalam penelitian sintesis organik. Dengan mengubah parameter reaksi (katalis, pH, pelarut, suhu, atau waktu), hasil tertentu (penghematan biaya, kemurnian, selektivitas, atau hasil) dapat dicapai. Dalam mengoptimalkan reaksi kimia, fleksibilitas, presisi, dan reproduktifitas diperlukan dari alat sintesis yang digunakan untuk eksperimen. Dalam merancang reaksi kimia, fokus ditempatkan pada pembangunan jalur sintetis menuju molekul target dari bahan awal yang tersedia secara komersial.
Pendekatan terputus biasanya dilakukan, di mana fokus ditempatkan pada konstruksi ikatan kunci. Prosesnya dipecah menjadi langkah-langkah sederhana, bekerja mundur dari molekul target daripada maju dari bahan awal. Meskipun banyak ahli kimia menggunakan pengetahuan reaksi mereka yang luas untuk membuat rute sintetis ini, sekarang ada banyak alat perangkat lunak, seperti SYNTHIA ™, yang memungkinkan pengguna untuk dengan mudah menganalisis jalur khusus untuk molekul yang diketahui dan baru berdasarkan kriteria pencarian.
Pengertian
Kategori Unggulan
Skema aktivasi prekatalis Buchwald
Katalis & Ligan Buchwald
Katalis dan Ligan Buchwald memungkinkan reaksi kopling silang serbaguna untuk C-C, C-N, dan formasi ikatan lainnya.
Belanja Produk
Sampel logam transisi (besi, perak, iridium, rhodium, paladium, & nikel) dalam katalis logam transisi.
Katalis Logam Transisi
Katalis dan Ligan Buchwald memungkinkan reaksi kopling silang serbaguna untuk C-C, C-N, dan formasi ikatan lainnya.
Belanja Produk
Fotoreaktor di laboratorium sintesis organik untuk katalisis fotoredoks
Fotokatalis
Fotokatalisis menggunakan cahaya tampak untuk mengaktifkan reaksi kimia. Portofolio katalis dan fotoreaktor kami yang luas memungkinkan reaksi yang konsisten dalam katalisis fotoredoks.
Belanja Produk
Representasi grafis dari unsur kimia Fosfor dari tabel periodik, yang menunjukkan nomor atom '15', dan berat atomnya '30,973762'.
Ligan Fosfin
Jelajahi beragam ligan fosfin untuk reaksi kopling silang dan beragam aplikasi.
Belanja Produk
Beberapa metodologi eksperimental dapat digunakan dalam optimasi reaksi. Dalam pendekatan coba-coba, atau satu variabel pada satu waktu, semua input eksperimental dijaga konstan, kecuali satu, untuk mencatat output tertentu. Serangkaian reaksi dilakukan hingga diperoleh hasil yang optimal. Variabel lain kemudian dipilih, dan prosesnya berulang hingga semua input telah diselidiki dan satu set input optimal telah ditetapkan.
Pendekatan multi-parameter, atau "desain eksperimen", memvariasikan faktor secara simultan dari nilai terendah hingga tertinggi untuk menemukan kondisi optimal secara lebih efisien. Kombinasi yang berbeda dijalankan dalam rangkaian eksperimen yang sama. Eksperimen tambahan dijalankan antara faktor rendah dan tinggi untuk menentukan variabilitas intrinsik. Nilai-nilai tersebut dapat direpresentasikan dalam sebuah kubus untuk menggambarkan hubungan antara faktor dan respons. Agar proses optimasi ini berhasil, perhatian harus diberikan pada reproduktifitas dengan melakukan reaksi secara sistematis dan kerangka kerja yang terkendali.
Setelah jalur sintetis yang layak untuk mensintesis molekul target ditemukan, banyak waktu tambahan yang dihabiskan untuk mengoptimalkan setiap reaksi kimia agar produk menjadi lebih baik, lebih cepat, atau lebih efisien. Memanfaatkan optimasi desain reaksi kimia dapat menghasilkan terobosan ilmiah dengan lebih cepat.
Reaction Optimization Table
Figure 1.Reaction Optimization Table