Loncat ke Konten
Merck
1.17653
Wi-Fi Dongle
new
for use with MAS-100® Sirius
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
packaging
pkg of 1 unit
manufacturer/tradename
(Wi-Fi Dongle Sirius)
dilution
(Application - Air monitoring)
application(s)
pharmaceutical (Cosmetic, Medical Device; Hospital)
compatibility
for use with MAS-100® Sirius
General description
The Wi-Fi Dongle for MAS-100 Sirius is designed to allow various wireless operations for the air sampler such as:
  • Automated date/time synchronization
  • Automated timer calibration
  • Automated user synchronization
  • Active Directory login
  • Wireless access to the browser-based user interface (e.g. audit trail review)
Remote control
Application
The Wi-Fi Dongle can be conveniently placed beneath the button plate of the MAS-100 Sirius. Once installed, the instrument seamlessly integrates into your local Wi-Fi network.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis