Loncat ke Konten
Merck
1.17889
USB-C Cable for MAS-100 Sirius® Microbial Air Sampler
new
MAS-100® Sirius®
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
NACRES:
NA.21
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
material
copper
packaging
pack of 1 unit
manufacturer/tradename
USB-C Cable Sirius
technique(s)
: suitable using airmonitoring
compatibility
MAS-100® Sirius®
General description
The USB-C Cable is included with the MAS-100 Sirius but can also be ordered separately.
This cable is identified as USB Type C 2.0 PD fast charging, supporting up to 60W (20V, 3A) and has a length of 1.5 meters.
Application
The USB-C cable is used for charging as well as for connecting to a PC to access the instrument-integrated software via a browser.
Legal Information
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 Sirius is a registered trademark of MBV AG
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis