Pilih Ukuran
About This Item
grade
anhydrous
Quality Level
technique(s)
HPLC: suitable
pH
4.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
solubility
850 g/L
bulk density
940 kg/m3
application(s)
environmental
food and beverages
format
single component solution
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Na+].[P](=O)([O-])([O-])[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/Na.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
- For the mobile phase in RP-HPLC for the simultaneous determination of pyridoxine hydrochloride and meclizine hydrochloride in pharmaceutical formulations.
- In the heparin hydrolysis.
Legal Information
Kelas Penyimpanan
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Artikel
RP-HPLC-UV method developed for sinomenine analysis in Zhengqing Fengtongning tablets using a Discovery® C18 column per the Chinese Pharmacopeia draft.
The FPP Purospher® STAR RP-8e column offers a reliable and consistent assay with strong peak shapes and linearity, ensuring precise quantification.
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis