Loncat ke Konten
Merck
8.20082
Aminoiminomethanesulfinic acid
for synthesis
Sinonim:
Aminoiminomethanesulfinic acid, FormamidinesulfInic acid, Thiourea dioxide
Masuk untuk Melihat Harga Organisasi & Kontrak
Pilih Ukuran
About This Item
Rumus Linier:
HN=C(NH2)SO2H
CAS Number:
Berat Molekul:
108.12
MDL number:
UNSPSC Code:
12352106
EC Index Number:
217-157-8
NACRES:
NA.22
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Layanan Teknis
Butuh bantuan? Tim kami yang terdiri dari para ilmuwan berpengalaman siap membantu Anda.
Biarkan Kami Membantu
Quality Level
form
crystals
potency
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
reaction suitability
reagent type: reductant
pH
4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
123 °C (decomposition)
solubility
27 g/L
density
1.68 g/cm3 at 20 °C
bulk density
850 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[S](=O)(O)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/CH4N2O2S/c2-1(3)6(4)5/h(H3,2,3)(H,4,5)
InChI key
FYOWZTWVYZOZSI-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Lungs, Respiratory system
Kelas Penyimpanan
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
Sertifikat Analisis (COA)
Cari Sertifikat Analisis (COA) dengan memasukkan Nomor Lot/Batch produk. Nomor Lot dan Batch dapat ditemukan pada label produk setelah kata ‘Lot’ atau ‘Batch’.
Sudah Memiliki Produk Ini?
Temukan dokumentasi untuk produk yang baru saja Anda beli di Perpustakaan Dokumen.
Kunjungi Perpustakaan Dokumen
Tim ilmuwan kami memiliki pengalaman di semua bidang penelitian termasuk Ilmu Hayati, Ilmu Material, Sintesis Kimia, Kromatografi, Analitik, dan banyak lainnya.
Hubungi Layanan Teknis