Standar Zat Terkendali & Obat Terlarang
Zat-zat yang dikontrol dan obat-obatan terlarang adalah senyawa kimia yang pembuatan, distribusi, dan penggunaannya dikontrol atau dilarang oleh hukum karena penyalahgunaan, kecanduan, dan efek buruknya terhadap kesehatan. Baik yang diatur secara hukum untuk penggunaan medis maupun yang ilegal, obat-obatan tersebut harus diuji untuk melindungi kesehatan masyarakat, memberikan informasi yang lebih baik dalam pengambilan keputusan kebijakan, dan mendorong praktik penggunaan obat yang lebih aman.
Pengujian dan analisis obat yang akurat dan dapat diandalkan sangat bergantung pada ketersediaan dan penggunaan standar referensi. Standar referensi ini, yang sangat murni dan terkarakterisasi dengan baik, berfungsi sebagai tolok ukur untuk perbandingan, memastikan validitas dan ketepatan metode analisis yang digunakan dalam pengujian obat. Dengan menetapkan kerangka kerja yang terstandarisasi, standar referensi memungkinkan hasil yang konsisten dan dapat direproduksi di berbagai laboratorium, memfasilitasi identifikasi, kuantifikasi, dan kontrol kualitas obat yang akurat.
|
|
|
Products
Kami menawarkan berbagai pilihan bahan rujukan bersertifikat (CRM) dan bahan rujukan (RM) untuk zat-zat yang dikendalikan, dan obat-obatan terlarang yang disalahgunakan, di samping induknya, metabolitnya, dan standar internal berlabel stabil. CRM dan RM ini cocok untuk berbagai aplikasi pengujian berbasis kromatografi dan spektrometri massa seperti pengujian obat klinis, pengujian toksikologi obat, analisis obat forensik, pengujian dan penelitian obat farmasi, pengujian diagnostik klinis, pembuatan profil ganja dan penentuan potensi, pengujian olahraga / anti-doping, pemantauan resep nyeri, pengujian obat urin, pengujian alkohol, pengujian alkohol dalam darah, dan penyaringan obat karyawan.
Pilihan Cerilliant® mencakup rangkaian lengkap bahan referensi yang mencakup berbagai macam obat penyalahgunaan alami dan sintetis, termasuk opioid, kanabinoid, stimulan, depresan, halusinogen, steroid, anestesi disosiatif, obat perancang, dan obat resep.
Fitur dan Manfaat
- Dapat ditelusuri ke SI dan standar tingkat yang lebih tinggi dari NIST melalui rantai perbandingan yang tidak terputus
- Diproduksi di bawah akreditasi ISO/IEC 17025 dan ISO 17034
- Disertai dengan Sertifikat Analisis (CoA) yang komprehensif untuk audit yang efektif
- Diuji secara ketat melalui studi stabilitas waktu nyata untuk memastikan akurasi dan masa simpan
- Disiapkan secara gravimetrik menggunakan timbangan presisi yang memenuhi syarat untuk memastikan ketidakpastian yang minimal <
- Api disegel di bawah argon ke dalam ampul untuk masa simpan jangka panjang
- Ditawarkan dalam format yang nyaman dan bebas DEA untuk meningkatkan efisiensi laboratorium
Sumber Daya Terkait
- Brochure: New Cerilliant Certified Reference Materials
Accuracy and Reliability is Our Standard
- Brochure: Novel Psychoactive Substances
Certified Reference Materials for Forensic Analysis, Clinical Toxicology & Drug Testing
- Flyer: LNE CRMs Now Available - Clinical Matrix CRMs from Real Patient Samples
We are proud to announce our partnership with The French Laboratoire National de Métrologie et d’Essai (LNE) as the official distributor of their CRMs.