Isotop Stabil
Isotop stabil adalah bentuk atom yang tidak bersifat radioaktif. Struktur atom dan stabilitasnya yang unik membuatnya berguna sebagai pelacak dalam banyak senyawa, mulai dari gas hingga molekul kompleks, senyawa berlabel tersebut banyak digunakan dalam proteomik dan metabolomik, agen untuk MRI / MRS, dan dalam berbagai aplikasi biomedis lainnya.
Kami menyediakan pasokan isotop stabil global yang berkelanjutan, terukur, dan bermutu tinggi untuk penelitian, medis, farmasi, dan elektronik. Selain itu, kami menawarkan kustomisasi produk dan kemasan yang luas dengan perputaran yang cepat, kemampuan GMP, keahlian teknis internal, dan dokumentasi kualitas yang lengkap.
Produk
Products
Aplikasi untuk Isotop Stabil
Penggunaan senyawa berlabel isotop stabil kami dalam penelitian metabolisme dan nutrisi menyediakan sarana untuk membedah jalur biokimia. Ketersediaan senyawa berlabel isotop untuk penelitian ilmiah dasar memungkinkan pemeriksaan peran jalur metabolisme dalam mempertahankan kondisi fisiologis.Penelitian in vivo menggunakan metabolit berlabel isotop stabil mengungkapkan aspek-aspek penting dari metabolisme, termasuk jalur dan fluks.
Salah satu alat penting untuk penentuan struktur resolusi tinggi dengan spektroskopi NMR adalah penggunaan biomolekul berlabel isotop yang stabil. Dengan memasukkan isotop stabil secara selektif atau seragam ke dalam protein, para peneliti dapat mengurangi kompleksitas spektrumnya secara signifikan. 13C, 15N, dan deuterium adalah isotop yang paling umum dimasukkan ke dalam protein melalui sistem ekspresi mikroba, sintesis peptida, atau dengan ekstrak bebas sel.
Penggunaan senyawa isotop stabil dalam pencitraan medis, bersama dengan teknik 13C-MRS in vivo, menyediakan metode untuk mengeksplorasi fluks melalui jalur metabolisme yang berhubungan dengan energi untuk diagnosis dini dan pengobatan gangguan neuropsikiatri, kanker, dan penyakit lainnya.
Untuk aplikasi ini dan banyak aplikasi lainnya, kami menawarkan portofolio komprehensif karbohidrat berlabel isotop, asam amino, asam amino terlindungi, metabolit, asam lemak, vitamin, steroid, senyawa aktif biologis lainnya, serta media dan komponen kultur sel. Kami juga menyediakan blok bangunan sintetis berlabel isotop bagi para peneliti yang lebih suka membuat senyawa mereka sendiri. Dengan keahlian kami dalam sintesis isotop, kami siap menyediakan senyawa khusus untuk semua kebutuhan spesifik Anda.
Produk Deuterasi untuk Farmasi dan Elektronik
Dengan hampir 4.000 produk berlabel isotop, kami memberikan keandalan, fleksibilitas, skalabilitas, dan dukungan yang tak tertandingi, menjadikan kami mitra pilihan untuk kebutuhan Anda di setiap tahap proyek Anda, mulai dari penelitian hingga produksi.
Portofolio dan Kapasitas Isotop Berlabel yang Ekstensif
Dari jumlah miligram untuk penemuan obat hingga pengiriman metrik ton untuk manufaktur, portofolio kami mencakup produk-produk utama seperti Metanol-d4, Iodometana-d3, dan Benzena-d6, tersedia dalam berbagai tingkatan dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan proyek tertentu. Kapasitas besar D2, D2O, DMSO-d6, dan banyak produk lainnya tersedia untuk proyek dalam berbagai ukuran.
Rantai Pasokan Isotop Stabil yang Kuat dan Kehadiran Global
Kami bangga dengan rantai pasokan kami yang aman, yang memiliki redundansi kapasitas di berbagai lokasi produksi dan pusat distribusi di seluruh dunia. Hal ini memastikan bahwa Anda memiliki akses yang dapat diandalkan ke bahan, di mana pun lokasinya. Kemitraan kami, termasuk kontrak pasokan dengan India Heavy Water Board untuk D2O, semakin meningkatkan kemampuan kami dalam memberikan produk berkualitas tinggi secara konsisten.
Kemampuan Kustomisasi Isotop dan CMO
Kami memahami bahwa setiap proyek itu unik. Tim dukungan teknis kami yang berdedikasi siap membantu Anda dalam menyesuaikan spesifikasi dan dokumentasi untuk memenuhi kebutuhan Anda, mulai dari bahan penelitian hingga GMP. Dengan tim R & D global yang kuat dengan keahlian peningkatan proses yang luas, kami dapat membawa perantara farmasi atau prekursor elektronik Anda dari bangku cadangan ke batch.
Perluasan infrastruktur untuk isotop stabil utama
Kami berkomitmen untuk memajukan ketersediaan isotop stabil untuk aplikasi diagnostik, industri, dan penelitian. Baru-baru ini kami membangun pusat keunggulan isotop stabil kami untuk meningkatkan kapasitas produksi sebesar 50%, yaitu Bahan Farmasi Aktif (API) urea-13C kelas GMP yang digunakan oleh produsen kit Urea-13C Breath Test (UBT) untuk mendeteksi bakteri yang terkait dengan penyakit perut.
Pengembangan infrastruktur isotop stabil utama
Pengembangan infrastruktur isotop stabil utama
Pengembangan infrastruktur isotop stabil utama
Pengembangan infrastruktur isotop stabil utama
Sumber Daya Terkait
- Article: Biomolecular NMR: Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies
We presents an informational article concerning biomolecular NMR and the use of Isotope Labeling Methods for Protein Dynamics Studies.
- Article: Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
- Article: Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression
Utilizing ISOGRO® Supplementation of M9 Minimal Media to Enhance Recombinant Protein Expression.
- a-Ketoacids as Biosynthetic Precursors for Protein NMR
State-of-the-art NMR for large proteins requires full deuteration, but selectively protonating methyl groups enhances signal intensity for structure determination.
- Application Note: Isotopic Labeling in Solid-state NMR of Proteins
Isotopic labeling is vital for solid-state NMR spectroscopy of membrane proteins, allowing structure determination and dynamics characterization through various labeling approaches.
- Application Note: Stable Isotope Labeling by Amino Acids in Cell Culture (SILAC) A Primer
SILAC enables monitoring protein abundance by mass spectrometry, using light and heavy isotope-labeled amino acids to create distinct proteomes for accurate quantification.
- Technical Bulletin: Utilizing ISOGRO® as Stand-alone or Supplemental Media
Stable isotope enrichment of proteins for NMR spectroscopy is achieved via uniform labeling in E. coli, but often leads to low cell mass and protein yield.
- Isotopically Labeled Steroid Standards
Anabolic steroid testing remains crucial in competitive sports to maintain fairness.
- Application Note: Comparison of Deuterium, 13C, and 15N Isotopic Labels in Mass Spec Standards
LC-MS/MS clinical applications have grown due to enhanced sensitivity and accuracy with stable isotope-labeled standards, evolving from deuterated to 13C and 15N labeling.
- Application Note: The Essential Role of Enriched Stable Nuclides in Positron Emission Tomography (PET)
Positron Emission Tomography (PET) uses 2-fluoro-2-deoxy-D-glucose (FDG) to visualize tumors by measuring glucose metabolism, requiring fluorine-18 production.
- Application Note: Quantification of DNL with Stable Isotope Techniques
An Approach to Quantifying the conversion of Carbohydrate to Fat in Humans
- Brochure: Download the Free Metabolomics Brochure
Integrated metabolomics workflows provide efficient compound profiling, pinpointing, and designation for targeted or untargeted studies.