Merck
Sentrifugasi Laboratorium
Sentrifugal dan mikro-sentrifugal digunakan dalam mikrobiologi, kultur jaringan, biologi molekuler, PCR, genomik, aplikasi klinis, penemuan obat, dan proteomik. Mereka harus dipilih berdasarkan kecepatan putaran dan gaya-g, aplikasi, ukuran sampel, keluaran, dan jejak. Ada model yang sesuai dengan kebutuhan benchtop individu dengan throughput rendah hingga model volume tinggi, kecepatan tinggi, dan berpendingin. Kami menawarkan pilihan sentrifugal, rotor, bucket, dan adaptor yang sesuai dengan kebutuhan pemrosesan Anda.
Pricing
Sentrifugal Eppendorf®
Portofolio sentrifugal Eppendorf® menawarkan rangkaian lengkap sentrifugal termasuk sentrifugal mini, sentrifugal mikro, sentrifugal ringkas, dan sentrifugal benchtop berkapasitas tinggi dengan dan tanpa kemampuan pendinginan untuk memenuhi kebutuhan laboratorium harian Anda. Setelah memperkenalkan centrifuge pertama mereka pada tahun 1964, merek Eppendorf® kini memiliki banyak pilihan model centrifuge, seperti:
  • Centrifuge 5425 / 5425 R
  • MiniSpin®
  • , MiniSpin® plus
  • Sentrifus 5418 R
  • Centrifuge 5430 / 5430 R
  • Centrifuge 5702 / 5702 R / 5702 RH
  • Centrifuge 5810 / 5810 R
  • Centrifuge 5420
  • Centrifuge 5427
  • Centrifuge 5910 R
  • Centrifuge 5920 R
Apakah Anda hanya perlu memutar beberapa tabung, atau pekerjaan Anda menuntut keserbagunaan ekstra untuk menangani volume tabung atau pelat yang lebih besar, portofolio Eppendorf® memiliki solusi sentrifus untuk Anda.
BENCHMARK SCIENTIFIC MINI-CENTRIFUGES
Centrifuge MyFuge™ Mini adalah centrifuge pribadi yang hampir muat dalam genggaman Anda. Ideal untuk pemutaran cepat tabung mikro dan tabung PCR, centrifuge MyFuge™ Mini sangat mudah digunakan. Cukup tutup penutupnya dan rotor langsung mencapai 6.000 rpm.
Jika sampel Anda berada dalam tabung strip, maka StripSpin™ 12 Mini Centrifuge dari Benchmark dapat menghemat waktu Anda. Ini adalah satu-satunya centrifuge mini yang dirancang untuk sentrifugasi 12 posisi strip PCR. Dengan kecepatan tetap yang menghasilkan 2.000 x g, centrifuge ini sangat cocok untuk pemutaran cepat.
Jika Anda menggunakan pelat multiwell, centrifuge mikro Benchmark Scientific C2000 PlateFuge ™ adalah centrifuge berukuran "mini" pertama yang memiliki rotor swing-out untuk pelat mikro. Menyentrifugasi pelat sebelum PCR memastikan semua reaktan berada di dasar sumur untuk konsentrasi yang tepat dan hasil yang lebih baik. Meskipun ukurannya sangat kecil (9x10 inci), mesin centrifuge mikro PlateFuge™ memiliki rotor ayun yang dirancang secara unik yang mampu mengamankan 2 pelat mikro. Ruang rotor C2000 yang mudah diakses memiliki dua pembawa pelat yang berada pada sudut 75°. Hal ini memungkinkan pelat dimasukkan dengan aman tanpa selotip atau tutup.
Corning LSE™ & nbsp; Centrifuge
  • Corning LSE™ & nbsp;Mini Microcentrifuge adalah instrumen bench top pribadi yang beroperasi pada kecepatan tetap 6.000 rpm (2.000 x g) dan dirancang untuk pemusingan sampel mikro dengan cepat. Alat ini menawarkan sistem rotor pelepas cepat yang meniadakan kebutuhan akan alat untuk menukar rotor dengan desain ergonomis untuk penanganan yang nyaman.
  • Microcentrifuge kecepatan tinggi Corning LSE™ & nbsp; memiliki fitur antarmuka kontrol digital yang mudah digunakan dan kinerja kecepatan tinggi untuk pemisahan asam nukleat dan protein yang cepat. Dua kenop kontrol digunakan untuk mengatur kecepatan rotor dan waktu kerja secara tepat, dan parameter ditampilkan pada layar LED yang mudah dibaca. Mikrosentrifus ini menggabungkan penggerak tanpa sikat dan sistem pendingin udara yang unik untuk mengurangi kebisingan dan meminimalkan pemanasan sampel bahkan selama proses yang berlangsung lama dengan kecepatan maksimum, memungkinkan akselerasi cepat hingga kecepatan maksimum 13.300 rpm/16.300 x & nbsp; g.
  • Centrifuge ringkas Corning LSE™ adalah centrifuge hemat tempat yang ideal untuk digunakan di laboratorium ilmu hayati dan penelitian industri. Empat rotor sudut tersedia untuk centrifuge ini, termasuk rotor kombinasi inovatif yang dirancang oleh Corning untuk memungkinkan keserbagunaan yang lebih besar. Rotor serbaguna ini dapat mengakomodasi berbagai ukuran tabung termasuk tabung centrifuge 5 mL serta tabung centrifuge 15 mL dan 50 mL berbentuk bulat dan kerucut.
Sentrifugal Labnet
  • Labnet Mini Microcentrifuges beroperasi pada kecepatan tetap 6.000 rpm (x & nbsp;g) dan dirancang untuk pemusingan sampel mikro dengan cepat. Pengoperasian menjadi lebih sederhana dan nyaman dengan desain sistem rotor pelepas cepat dan rem elektronik. Setelah sampel dimasukkan dan tutupnya ditutup, rotor dengan cepat berakselerasi hingga 6.000 rpm. Kisaran kecepatan ini ideal untuk membawa tetesan kecil ke dasar tabung untuk filtrasi mikro atau sebagai pemisahan dasar.
  • Pemintal Slide Labnet dirancang untuk mengeringkan slide microarray sebelum pemindaian. Alat ini mengeringkan dua slide hanya dalam waktu 10 detik untuk hasil pencitraan dan penyaringan yang berkualitas. Slide ditempatkan ke dalam kaset yang dapat menampung semua cairan tanpa percikan. Kaset dapat digunakan kembali.
  • Prism™ & Mini Centrifuge Labnet ringkas dan ekonomis, sehingga setiap stasiun kerja dapat dilengkapi dengan centrifuge "pribadi". Prism™ & Mini dapat digunakan untuk berbagai macam pemisahan biologi molekuler dan putaran cepat. Centrifuge ini dirancang sangat ringkas dengan tapak yang sangat kecil.
  • Labnet's MPS 1000 Mini Plate Spinner adalah centrifuge pertama yang dirancang khusus untuk sentrifugasi sampel yang cepat dan mudah di pelat PCR atau pelat mikro.
  • Spectrafuge™ & 16M adalah centrifuge mikro ringkas berkecepatan tinggi yang sempurna. Menghasilkan maksimum 16.000 x & nbsp; g, ini adalah unit yang ideal untuk aplikasi DNA.
  • Masuk untuk Melanjutkan