Media Pemisahan Sel untuk Aplikasi Penelitian, Diagnostik & Farmasi
Media pemisahan sel digunakan dalam penelitian biomedis, diagnostik, dan aplikasi farmasi untuk isolasi dan pemurnian populasi sel tertentu. Media ini memfasilitasi pemisahan sel target dari campuran yang kompleks, seperti darah utuh atau sampel jaringan, berdasarkan karakteristik atau penanda tertentu. Metode sentrifugasi gradien densitas memisahkan populasi sel tertentu dari partikel biologis berdasarkan kisaran densitas media gradien dan partikel sampel. Proses pemisahan sel sangat penting dalam berbagai bidang penelitian dan pengembangan farmasi, termasuk penemuan obat, imunoterapi, pengobatan regeneratif, dan penelitian sel punca.
Kami menawarkan portofolio yang luas dari media gradien densitas untuk pemisahan atau ekstraksi leukosit, virus, DNA, RNA, organel, dan banyak aplikasi lainnya. Lini produk kami meliputi media gradien Histopaque® yang diiodinasi untuk pemisahan leukosit, polisakarida untuk isolasi sel mamalia, media silika koloid untuk isolasi sel mamalia dan organel, dan garam anorganik untuk isolasi DNA, virus, dan protein.
Produk
PEMISAHAN SEL DENGAN SISTEM ACCUSPIN™ - MEDIA HISTOPAQUE®
Sistem ACCUSPIN™ yang populer dengan Histopaque-1077 menggunakan tabung sentrifus yang disterilkan dengan radiasi yang dirancang untuk membuat dua ruang terpisah dengan penghalang polietilen densitas tinggi berpori ("frit"). Sistem ini memungkinkan penambahan darah utuh yang diantikoagulasi ke ruang atas tanpa risiko tercampur dengan media pemisah Histopaque ® di ruang bawah. Media dengan tingkat kepadatan Histopaque® memungkinkan pemisahan limfosit dan sel mononuklear yang jelas (yaitu, monosit). Agregat eritrosit dan granulosit menjadi sedikit hipertonik, meningkatkan laju sedimentasi yang menghasilkan pelet di bagian bawah tabung ACCUSPIN ™. Setelah proses pemisahan selesai, sel yang diisolasi dapat dikarakterisasi lebih lanjut, dikultur, dianalisis, atau digunakan dalam aplikasi hilir seperti flow cytometry, tes berbasis sel, analisis molekuler, pengembangan farmasi atau terapi sel.
HISTOPAQUE® IODINATED GRADIENT MEDIA
Media Histopaque® dirancang untuk memisahkan jenis sel yang berbeda berdasarkan kepadatannya dan biasanya digunakan dalam penelitian farmasi dan biomedis untuk isolasi dan pemurnian populasi sel tertentu. Media Histopaque® adalah larutan polisukrosa dan natrium diatrizoat yang telah disaring secara steril dan telah teruji endotoksin, yang disesuaikan dengan kepadatan yang tepat. Media pemisahan yang siap pakai ini memfasilitasi pemulihan sel yang layak secara cepat dan optimal dari volume kecil darah lengkap. Media pemisahan Histopaque ® biasanya digunakan dalam aplikasi seperti: Isolasi sel mononuklear darah tepi (PBMC): Media Histopaque ® sering digunakan untuk mengisolasi PBMC dari sampel darah lengkap. PBMC terdiri dari limfosit, monosit, dan sel berinti lainnya. Dengan melapisi media Histopaque® antara sampel darah dan tabung sentrifus, sentrifugasi menyebabkan pemisahan PBMC dari komponen darah lainnya, seperti sel darah merah dan trombosit. Fraksinasi sel: Media Histopaque ® dapat digunakan untuk memfraksinasi populasi sel campuran menjadi beberapa lapisan yang berbeda berdasarkan kepadatannya. Dengan melapisi media pemisah dalam tabung sentrifus dan dengan hati-hati menambahkan suspensi sel, sentrifugasi menyebabkan pembentukan lapisan yang berbeda yang mewakili jenis sel yang berbeda. Teknik ini berguna untuk memisahkan dan memurnikan sel untuk analisis atau eksperimen lebih lanjut. Isolasi jenis sel tertentu: Media pemisahan Histopaque® dapat digunakan untuk mengisolasi populasi sel tertentu berdasarkan kepadatan atau penanda spesifiknya. Dengan melapisi media pemisah dan suspensi sel secara hati-hati, sentrifugasi memisahkan sel yang diinginkan dari sel yang tidak diinginkan. Teknik ini sangat berharga bagi para peneliti yang mempelajari jenis sel tertentu atau yang ingin memperkaya populasi sel yang langka. Diproduksi di bawah manajemen mutu ISO & nbsp; 9001, produk Histopaque ® dengan pengujian kinerja khusus untuk banyak produk memberikan pemisahan selektif secara konsisten terhadap garis sel darah, pemisahan optimal sel yang tidak terdistorsi yang layak dan gangguan sel asing yang minimal.
PERCOLL® MEDIA SILIKA KOLOIDAL
Media silika koloid adalah suspensi koloid partikel silika yang dilapisi dengan polivinilpirolidon (PVP) berdiameter 15-30 nm, yang biasa digunakan dalam penelitian biomedis dan farmasi untuk pemisahan dan pemurnian sel. PVP mengurangi interaksi partikel dengan bahan biologis dan menstabilkan koloid dalam larutan garam isotonik ... Kepadatannya dapat disesuaikan dengan mengubah konsentrasi larutan Percoll®, yang memungkinkan para peneliti untuk menyesuaikan gradien agar sesuai dengan kebutuhan pemisahan spesifik mereka. Media koloid Percoll® kami memiliki kekuatan osmotik yang sangat rendah yang tidak banyak berubah dengan kepadatan. Selain itu, osmolalitas gradien yang dibentuk oleh sentrifugasi dapat disesuaikan dengan mudah dengan menambahkan sukrosa atau larutan penyangga dalam jumlah yang sesuai. Gradien Percoll® ideal untuk pemisahan isopiknik sel, organel, vesikula membran, dan bahkan beberapa virus.
GARAM ORGANIK
Media gradien ionik, juga dikenal sebagai gradien ionik atau larutan ionik, digunakan dalam teknik pemisahan sel untuk memisahkan sel berdasarkan muatan permukaan atau sifat listriknya. Media ini menciptakan medan elektrostatik atau perbedaan muatan, yang memungkinkan pemisahan sel dengan muatan permukaan yang berbeda. Contoh teknik pemisahan sel yang menggunakan media gradien ionik meliputi elektroforesis, dielektroforesis (DEP), dan pemfokusan isoelektrik (IEF). Pilihan spesifik media dan teknik tergantung pada sifat sel yang dipisahkan, mekanisme pemisahan yang diinginkan, dan tujuan eksperimental secara keseluruhan. Media gradien ionik kami, yang terdiri dari garam logam berat pekat, secara eksklusif digunakan untuk pemisahan asam nukleat isopisik. Cesium klorida dan cesium sulfat adalah garam logam berat yang paling banyak digunakan dengan kepadatan gradien hingga 1,91 g/cm3. Garam lain yang digunakan termasuk natrium iodida, natrium bromida, dan garam rubidium. Pemilihan dan desain media dan teknik gradien ionik memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap faktor-faktor seperti pH, konduktivitas, komposisi penyangga, dan sifat listrik sel yang sedang diselidiki.
MEDIA GRADIEN DENSITAS BERINJINASI NONIONIK
MEDIA GRADIEN DENSITAS BERINJINASI NONIONIK Media gradien densitas berionisasi nonionik adalah zat khusus yang digunakan untuk teknik pemisahan dan pemurnian di berbagai bidang, termasuk biologi, biokimia, dan diagnostik klinis. Media ini biasanya didasarkan pada senyawa beriodinasi yang membentuk gradien densitas, yang memungkinkan pemisahan partikel berdasarkan densitasnya. Media gradien densitas beriodinasi nonionik beroperasi berdasarkan prinsip sentrifugasi gradien densitas. Struktur sebagian besar senyawa beriodinasi yang digunakan dalam media gradien densitas yang populer didasarkan pada senyawa beriodinasi seperti asam tri-iodobenzoat dengan gugus hidrofilik yang terikat untuk meningkatkan kelarutannya guna membentuk gradien densitas kontinu dalam larutan air. Kami menyediakan larutan ioheksol yang lebih padat (misalnya, Nycodenz® dan Histodenz ™) yang meminimalkan dehidrasi partikel biologis. Ioheksol tidak beracun dan tidak dimetabolisme oleh sel mamalia.
POLYHYDRIC ALKOHOL
Portofolio media gradien nonionik alkohol polihidrat kami meliputi gradien sukrosa yang banyak digunakan untuk pemisahan makromolekul secara zona laju dan untuk pemisahan isopiknik virus dan organel sel. Keuntungannya termasuk sifatnya yang stabil, tidak lembam, dan berbiaya rendah; sedangkan kerugiannya adalah sifat larutan yang pekat dan hipertonik. Kami juga menawarkan larutan gliserol yang memiliki kepadatan lebih rendah daripada larutan sukrosa yang sesuai, sehingga mencegah aktivitas enzim tertentu sambil dihilangkan dengan mudah melalui vakum.
POLISAKARIDA
Kami menyediakan media polisakarida yang paling sering digunakan, Ficoll® untuk menghindari masalah kekuatan osmotik tinggi yang timbul dari penggunaan larutan sukrosa. Polimer sintetis Ficoll® adalah polimer sintetis polivinilpirolidon berlapis poli (etilen glikol) (PEG) yang biasa digunakan untuk membuat larutan gradien densitas. Larutan Ficoll® banyak digunakan dalam berbagai aplikasi biologi dan biokimia, terutama untuk pemisahan dan isolasi sel. Larutan ini dihasilkan oleh polimerisasi molekul sukrosa dengan epiklorohidrin untuk menghasilkan polisakarida dengan berat molekul rata-rata 400.000. Larutan Ficoll® di bawah 20% (w/v) memiliki massa jenis 1,07 g/cm3 dan dianggap lembam secara osmotik. Kerugian utama larutan Ficoll® terletak pada sifatnya yang lebih kental daripada larutan sukrosa yang sebanding. Larutan Ficoll® memainkan peran penting dalam berbagai proses penelitian dan pengembangan farmasi, memfasilitasi isolasi, pemurnian, dan karakterisasi sel, virus, dan komponen biologis lainnya, sehingga berkontribusi pada kemajuan dalam penemuan obat, imunoterapi, dan aplikasi farmasi lainnya. Mereka umumnya digunakan dalam teknik pemisahan sel, terutama untuk mengisolasi sel mononuklear dari darah tepi atau sumber sel lainnya. Dengan melapisi suspensi sel pada gradien kepadatan Ficoll® dan sentrifugasi, sel-sel yang diinginkan, seperti limfosit atau monosit, dapat dipisahkan dari jenis sel lain dan komponen yang tidak diinginkan seperti sel darah merah dan granulosit. Larutan Ficoll® juga digunakan dalam sentrifugasi gradien massa jenis, suatu teknik yang memisahkan partikel atau molekul berdasarkan massa jenis apungnya. Selama sentrifugasi, partikel atau sel bermigrasi melalui gradien Ficoll®, mengendap pada posisi yang sesuai dengan kerapatan masing-masing. Hal ini memungkinkan pemisahan dan fraksinasi berbagai komponen yang berbeda yang ada dalam campuran heterogen.
Sumber Daya Terkait
- Product Information Sheet: Percoll®
Percoll® is a classic medium for density gradient centrifugation of cells, viruses, and subcellular particles.
- Product Information Sheet: ACCUSPIN™ Tubes
ACCUSPIN™ Tubes are intended for use with the density gradient separation medium Histopaque®-1077 in the isolation of lymphocytes and other mononuclear cells.
- Product Information Sheet: HistoDenz™
HistoDenz™ is a non-ionic X-ray contrast compound developed specifically as a density gradient medium.