Merck
BerandaProdukBiologi ProteinSolusi Platform Immunoassay
Solusi Platform Immunoassay
Solusi Platform Immunoassay
Apakah Anda memerlukan deteksi ultrasensitif dari uji SMC®, ELISA yang kuat, atau data profil multipleks yang kaya menggunakan teknologi Luminex® xMAP®, kami dapat membantu Anda memperoleh data yang dapat Anda percayai dari setiap sampel, dengan pengulangan yang minimal, sehingga Anda dapat mengambil keputusan langkah selanjutnya dengan tepat. Pelajari lebih lanjut tentang platform kami termasuk instrumen, kit, dan reagen Penghitungan Molekul Tunggal (SMC®); kit MILLIPLEX® kami untuk deteksi biomarker multipleks dengan instrumen Luminex®; serta berbagai macam ELISA sandwich kami.
MILLIPLEX® Multipleks untuk Luminex® Immunoassays
MILLIPLEX®Multiplex untuk Luminex® Immunoassays
Waktu dan sampel Anda terlalu berharga untuk mempercayai apa pun kecuali uji multipleks MILLIPLEX® yang paling terverifikasi untuk platform Luminex®. Data kinerja pengujian yang kuat disertakan dalam setiap protokol untuk memastikan data dengan kualitas terbaik.
Teknologi Penghitungan Molekul Tunggal (SMC®)
Teknologi Penghitungan Molekul Tunggal (SMC®) secara tepat mengkuantifikasi molekul pada tingkat yang sebelumnya tidak terdeteksi. Teknologi SMC® dengan platform SMCxPRO® memungkinkan para peneliti untuk mengukur tingkat femtogram biomarker dan lebih memahami relevansi klinis dari sehat ke penyakit.
Teknologi SMC® memungkinkan para peneliti untuk mengukur tingkat femtogram biomarker dan lebih memahami relevansi klinis dari sehat ke penyakit.
SMC® Immunoassays
Kit ELISA dan Reagen
Kit Enzyme-Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
Kit ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) adalah immunoassay berbasis pelat multi-sumur di mana salah satu komponen uji, biasanya antibodi atau sampel, diadsorpsi ke permukaan padat, dalam hal ini, pelat. Menawarkan deteksi analit yang cepat, kuantitatif, dan sensitif dengan biaya yang relatif rendah, ELISA merupakan salah satu format pengujian yang paling sederhana untuk dilakukan. Selain itu, kemudahan mengadaptasi ELISA ke metode skrining throughput yang lebih tinggi memberdayakan para peneliti untuk menguji jumlah sampel yang besar dalam satu kali proses.