Duolink ® Uji Ligasi Kedekatan
Duolink® Proximity Ligation Assays (PLA) memungkinkan untuk mempelajari Interaksi Protein-Protein (PPI) endogen dan Modifikasi Pasca Translasi, memberikan sinyal fluoresen untuk satu kejadian yang dapat divisualisasikan dengan mikroskop atau flow cytometry. Untuk mempelajari Interaksi Protein-Protein, teknologi Duolink® PLA menggunakan sepasang antibodi berlabel oligonukleotida yang ketika berada dalam jarak 40 nm melakukan amplifikasi lingkaran bergulir untuk menghasilkan sinyal fluoresen spesifik setelah penambahan probe berlabel.
Tersedia dalam empat warna berbeda, baik untuk flow cytometry maupun mikroskop, Duolink
®
PLA memungkinkan visualisasi beberapa Interaksi Protein-Protein per sel. Temukan peluang dalam penelitian Anda dengan kinerja yang diperkuat dan manfaat teknologi Duolink® PLA:
- Memvisualisasikan interaksi protein - baik stabil maupun sementara
- Memvisualisasikan modifikasi pasca-translasi
- Mendeteksi protein endogen - tidak ada ekspresi berlebih atau manipulasi genetik
- Mendeteksi protein endogen - tidak ada ekspresi berlebih atau manipulasi genetik
- Mendeteksi protein endogen - tidak ada ekspresi berlebih atau manipulasi genetik
- Spesifisitas tinggi - penggunaan dua antibodi / probe menghilangkan positif palsu
- Tidak diperlukan peralatan khusus - tersedia metode berbasis imunofluoresensi dan flow cytometry standar
Produk
Duolink® Produk PLA
- Duolink® Kit Starter PLA berisi semua reagen yang diperlukan yang Anda perlukan untuk melakukan eksperimen fluoresen dan menganalisis hingga 30 sampel.
- Duolink® Probemaker Kits memungkinkan konjugasi oligo PLA (PLUS atau MINUS) ke antibodi apa pun.
- Duolink® PLA Multicolor Kits memungkinkan beberapa visualisasi PPI dengan mikroskop.
- Duolink® flowPLA Detection Kits memungkinkan aplikasi flow cytometry menggunakan empat warna: hijau, oranye, merah, dan merah tua.
- Duolink® PLA Brightfield Detection mengandung oligonukleotida yang diberi label dengan horseradish peroxidase (HRP) yang memungkinkan penggunaan dengan mikroskop cahaya.
Sumber Daya Terkait
- Application Note: An Introduction to Duolink® PLA
Duolink® PLA protein detection technology is based on in situ proximity ligation assay (PLA), and allows for the detection, visualization, and quantification of protein expression, protein-protein interactions, and post-translational modifications, in unmodified cells and tissue samples within a matter of hours.
- Creating PLA® Probes Protocol
Duolink® kits use in situ PLA® technology for accurate quantification of individual proteins, interactions, and modifications in cells and tissue.
- Article: Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA) Multicolor Kits for Sensitive Multiplex Detection
Duolink® PLA Multicolor technology and the quantification of protein-protein interactions in fixed tissues and cells.
- Article: Duolink® PLA Flow Cytometry Kits
Duolink® PLA kit enhances flow cytometry for detecting protein interactions accurately.
- Duolink® PLA Brightfield Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the brightfield detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Duolink® PLA Fluorescence Protocol
This protocol describes the use of Duolink® PLA reagents for the immunofluorescent detection, visualization, and quantification of individual proteins, protein modifications, and protein interactions in tissue and cell samples.
- Application Note: How to Optimize the Duolink® Proximity Ligation Assay
To successfully execute a Duolink® PLA experiment, there are some necessary considerations to properly prepare for, setup, and execute the assay protocol.
- Brochure: Amplified Detection Duolink® Proximity Ligation Assay (PLA)
Rely on Duolink® PLA to amplify protein signals by 1000x, allowing you to visually detect proteins and their interactions, all with a straightforward protocol.
- Application Note: Duolink® PLA Probemaker Guide
This guide describes the use of the Duolink® In Situ Probemaker for the conjugation of PLA oligonucleotides (PLUS or MINUS) to any antibody for use in Duolink® PLA experiments.
- Flyer: Duolink® Flow Cytometry
Traditional flow cytometry has been limited in the ability to detect protein interactions and low abundant proteins events — until now.