SMC ® Kit Immunoassay Sensitivitas Tinggi
Dikembangkan pertama kali oleh Singulex®, Inc, teknologi SMC® dengan platform SMCxPRO® memungkinkan para peneliti untuk mengukur tingkat biomarker femtogram dan lebih memahami relevansi klinis dari sehat ke penyakit. Pelajari lebih lanjut tentang teknologi SMC®, kit immunoassay, dan bagaimana Anda dapat merancang pengujian khusus Anda sendiri untuk memenuhi kebutuhan penelitian Anda yang kritis.
Temukan sumber daya terkait yang mudah disaring berdasarkan topik atau berlangganan buletin kami.
Products
Penghitungan Digital Meningkatkan Sensitivitas dan Jangkauan Dinamis
Memberikan kinerja immunoassay yang maksimal dengan mengikuti alur kerja yang mirip dengan teknologi ELISA tradisional, SMC® teknologi menggabungkan langkah elusi pengujian yang unik dan penghitungan digital yang kuat untuk mencapai rasio signal-to-noise yang lebih baik daripada teknologi immunoassay tradisional. Dengan demikian, teknologi SMC® memberikan kuantifikasi yang lebih baik pada tingkat ekspresi rendah dan tinggi pada satu sistem yang lengkap. Instrumen SMCxPRO® menangkap jumlah semua peristiwa digital yang dihitung di atas ambang batas latar belakang. Algoritme kejadian digital instrumen SMCxPRO® menghitung kejadian digital di seluruh spektrum deret waktu untuk satu standar. Penghitungan molekul secara digital dengan demikian meningkatkan sensitivitas pengujian dan memperluas rentang dinamis pengujian melampaui apa yang dapat dicapai dengan metode tradisional.
Kriteria Verifikasi untuk SMC® Immunoassays
A serangkaian kriteria komprehensif yang mengevaluasi kinerja akhir digunakan untuk memenuhi syarat immunoassay SMC® yang terverifikasi, termasuk:
- Batas bawah kuantifikasi
- Presisi inter dan intra-uji
- Pemulihan lonjakan
- Linearitas dan paralelisme disipliner
Bidang Penelitian
Jelajahi semua cara peneliti menggunakan teknologi SMC®, termasuk pengembangan obat, ilmu saraf, kardiotoksisitas, penelitian imunologi, dan banyak lagi.
Mengapa Memilih Teknologi SMC®?
Lihat mengapa memilih teknologi SMC® yang sangat sensitif dapat membantu Anda melihat lebih dalam pada penelitian Anda untuk menemukan lebih banyak lagi.
Platform
SMCxPRO®
Pengujian SMCxPRO® dijalankan pada instrumen deteksi SMCxPRO® yang canggih. Temukan lebih lanjut tentang platform immunoassay ultrasensitif ini.
Instrumentasi SMC® lainnya
Lihat info tentang kit dan peralatan tambahan untuk pengujian SMC® yang membantu mengoptimalkan alur kerja Anda.
Layanan Pengujian Khusus
Jelajahi lebih lanjut tentang layanan Pengembangan dan Inovasi Pengujian Khusus (CADI) kami dan minta info lebih lanjut.
Tips dan Dukungan untuk Produk SMC®
Dapatkan tips dan trik untuk menjalankan pengujian SMC® langsung dari ahlinya.
Berlangganan Buletin Kami
Tetap ikuti perkembangan tren penelitian immunoassay terbaru dan penawaran produk terbaru kami dengan
mendapatkan informasi terbaru dari
content/cms-commons/sigmaaldrich/language-masters/id/collections/analyte-update.html">melanggan buletin & nbsp;Analyte Update atau jelajahi penawaran immunoassay kami saat ini di bagian & nbsp;Analyte Quarterly.