Konverter Satuan Kepadatan
Kepadatan adalah sifat fisik yang didefinisikan sebagai massa suatu benda dibagi dengan volumenya. Untuk menentukan kepadatan, sebaiknya massa dan volume benda diukur secara terpisah. Karena zat yang berbeda memiliki kepadatan yang berbeda pula, kepadatan dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi suatu bahan. Membandingkan kepadatan dua bahan juga dapat memprediksi bagaimana zat-zat tersebut akan berinteraksi. Air memiliki kepadatan sebesar 1.000 kg/m³ pada suhu dan tekanan standar (STP) dan digunakan sebagai standar umum.
Gunakan kalkulator berikut untuk mengonversi kepadatan yang diketahui ke berbagai satuan.