Konverter Satuan Torsi
Torsi adalah besaran yang mengukur gaya yang menyebabkan suatu benda berputar pada suatu sumbu. Torsi merupakan setara rotasional dari gaya linier dan juga disebut sebagai gaya rotasi atau efek putaran.
Bagaimana cara menghitung torsi?
Torsi dihitung dengan mengalikan gaya dan jarak sebagai berikut:
τ = r × F
Tau adalah vektor torsi
r adalah vektor posisi
F adalah vektor gaya
Gunakan kalkulator berikut untuk mengonversi nilai torsi yang diketahui ke berbagai satuan.