Konverter Satuan Volume
Volume didefinisikan sebagai ruang tiga dimensi yang dibatasi oleh suatu batas atau yang ditempati oleh suatu benda. Rumus untuk menghitung volume berbagai ruang tiga dimensi adalah sebagai berikut:
Kubus: a³; di mana a adalah panjang setiap sisinya
Persegi Panjang: l × w × h
Bola: 4/3 π r³
Silinder: π × r² × h
Kerucut: 1/3 π × r²
Gunakan kalkulator berikut untuk mengonversi volume yang diketahui ke berbagai satuan.