Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Il prodotto AABH97CDBB51 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Il prodotto AABH97CDBB51 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Iupac Name
22-oxovincaleukoblastine
Inchi Code
1S/C46H56N4O10/c1-7-42(55)22-28-23-45(40(53)58-5,36-30(14-18-48(24-28)25-42)29-12-9-10-13-33(29)47-36)32-20-31-34(21-35(32)57-4)50(26-51)38-44(31)16-19-49-17-11-15-43(8-2,37(44)49)39(60-27(3)52)46(38,56)41(54)59-6/h9-13,15,20-21,26,28,37-39,47,55-56H,7-8,14,16-19,22-25H2,1-6H3/t28-,37-,38+,39+,42-,43+,44+,45-,46-/m0/s1
InChI
OGWKCGZFUXNPDA-CFWMRBGOSA-N
Temperatura di conservazione
2~8 C
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.aablocks.com/prod/57-22-7
MSDS
https://www.aablocks.com/downloadSds?cas=57-22-7
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?