Merck
216577
Amberlite IRC-50S
400 μm (wet)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Amberlite IRC-50S, 400 μm (wet)
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
17 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
800 °F
particle size
400 μm (wet)
Features and Benefits
Weakly acidic resin with carboxylic acid functionality which is useful in catalytic applications.
Legal Information
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica