Merck
CLS53201L
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask
capacity 1,000
Sinonimo/i:
conical flasks, filter flasks, filtering flask, filtering flasks, flask filter, Corning® 5320
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121804
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Pyrex® heavy-wall graduated filtering flask, capacity 1,000
material
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
joint
joint stopper8
description
without hose connection
sterility
non-sterile
feature
closure type Rubber stopper
packaging
case of 12
pack of 6
manufacturer/tradename
Corning 5320-1L
volume measuring range
300-1,000 mL
capacity
1,000
General description
Blown in special molds to give maximum strength. Graduated to show approximate capacity.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica