Merck
AMBH2D6F1943
Ambeed, Inc.
1-Benzylpyrrolidine-2,5-dione
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Il prodotto AMBH2D6F1943 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
189.21
Numero MDL:
Il prodotto AMBH2D6F1943 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Iupac Name
1-benzyl-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C11H11NO2/c13-10-6-7-11(14)12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5H,6-8H2
InChI
IONNJVQITCVNHK-UHFFFAOYSA-N
Temperatura di conservazione
Sealed in dry, room temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Pittogrammi
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2142-06-5.html
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)