Merck
700394M
Avanti
15(S)-HETE-d11
new
Avanti Research - A Croda Brand
Sinonimo/i:
15S-hydroxy-5Z,8Z,11Z,13E-eicosatetraenoic acid-d11
Autenticati per visualizzare i prezzi riservati alla tua organizzazione & contrattuali
Scegli un formato
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H21D11O3
Peso molecolare:
331.53
Codice UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Origine biologica
synthetic
Saggio
>99% (TLC)
Stato
(Dichloromethane Solution)
Confezionamento
pkg of 1 × 1 mg (700394M-1MG)
Produttore/marchio commerciale
Avanti Research - A Croda Brand
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
-65 to -96°C
Stringa SMILE
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[C@H](O)\C=C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O
Descrizione generale
15(S)-HETE-d11 is part of a group of acids called Hydroxyeicosatetraenoic acids (HETEs). This group of acids are metabolites of arachidonate acid and play a significant role in various tissue and organs. HETEs have been shown to play a role in the modulation of inflammation in the early stages of diabetes. 15(S)-HETE-d11 is the deuterated version which will enable the study of structure, dynamics, and function of this lipid within the cell.
Applicazioni
Lipidomics
Note legali
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contatta l'Assistenza Tecnica