Merck
BDPH9BCCDFD0
Bide Pharmatech
3-(Difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Sinonimo/i:
3-(difluoromethoxy)-2-fluoropyridine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4O1N1F3
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.1
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCCDFD0 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C6H4F3NO/c7-5-4(11-6(8)9)2-1-3-10-5/h1-3,6H
Inchi Key
OQYGGZDBOLILOK-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
98%
Storage temp.
Inert atmosphere, 2-8C
Country of Origin
CN
Physical Form
Liquid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)