Merck
BDPH9BCD00A6
Bide Pharmatech
N-Methylcycloheptanamine hydrochloride
Sinonimo/i:
N-cycloheptyl-N-methylamine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H18N1Cl1
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.69
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD00A6 non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C8H17N.ClH/c1-9-8-6-4-2-3-5-7-8;/h8-9H,2-7H2,1H3;1H
Inchi Key
QLAIBHKNAXKMHU-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
97%
Storage temp.
Inert atmosphere, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)