Merck
BDPH9BCD024E
Bide Pharmatech
9,9-Bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Sinonimo/i:
9,9-bis(2-ethylhexyl)-2,7-diiodo-9H-fluorene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C29H40I2
Numero CAS:
Peso molecolare:
642.45
MDL number:
Il prodotto BDPH9BCD024E non è attualmente venduto nel vostro paese.
Inchi Code
1S/C29H40I2/c1-5-9-11-21(7-3)19-29(20-22(8-4)12-10-6-2)27-17-23(30)13-15-25(27)26-16-14-24(31)18-28(26)29/h13-18,21-22H,5-12,19-20H2,1-4H3
Inchi Key
BKFQJJIOFQOZEO-UHFFFAOYSA-N
Shipping Temperature
Normal
Purity
95%
Storage temp.
Keep in dark place, sealed in dry, room temperature
Country of Origin
CN
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid or lump
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)